Learn More
Macherey-Nagel™ Protino Ni-TED Resin for His-tag Protein Purification
For Purification of Polyhistidine-Tagged Proteins, Batch Binding, Gravity Flow Column Chromatography, MPLC/FPLC Applications. The matrix of choice for highest protein purity as dry bulk material.
Merk:  Macherey-Nagel™ 745200.30
 Bekijk meerdere types van dit product via de
Produktcode. 11962412
  • 269.00 /
Beschrijving
Beschrijving
Protino™ NI-TED, the purer alternative for His-tag protein purification
  • Chelating group TED, one protein binding site
  • High stability against reducing/chelating agents
  • Low metal leaching
  • High protein purity
  • High binding specificity, less unspecific binding of contaminating proteins compared to other common IMAC matrices
  • Dry resin, storage at room temperature
Protino™ NI-TED packed columns
  • Ready to use pre-packed columns filled with dry Protino™ Ni-TED resin
  • Buffers included
Protino™ NI-TED resin
  • Dry bulk matrix
  • Rigid support silica matrix, compatible with high pressure and high flow rates, does not shrink well - highest flexibility
  • Batch procedure, gravity flow column chromatography, FPLC™ applications
  • Empty Protino™ columns available for use with Protino™ Ni-TED resin
  • Empty 96 well receiver plates available for use with Protino™ Ni-TED resin For purification of polyhistidine-tagged proteins; batch binding, gravity flow column chromatography, MPLC/FPLC™ applications.
Specificatie
Specificatie
10mg/g
0.5 to 1.0 mL/min./cm2
Macroporous Silica
30 g Dry Silica Bulk Resin
Resin
Batch
Buffers
145 psi
For Purification of Polyhistidine-Tagged Proteins, Batch Binding, Gravity Flow Column Chromatography, MPLC/FPLC Applications
TED (tris-carboxymethyl ethylene diamine)
Product Suggestions
Product Suggestions
Video's
Veiligheid en behandeling
Veiligheid en behandeling
Signaalwoord
  • Gevaar
Gevarencategorie
  • AQUATISCH GEVAAR OP LANGE TERMIJN Categorie 1 voor chronische toxiciteit
  • Sensibilisatie van de luchtwegen Categorie 1
  • Kankerverwekkendheid Categorie 1A
  • Mutageniteit van geslachtscellen Categorie 2
  • Giftigheid voor de voortplanting BCategorie 1A
  • Sensibilisatie van de luchtwegen Categorie 1
  • Sensibilisering van de huid Categorie 1
  • Dzia anie toksyczne na narzady docelowe Categorie 1
Gevarenaanduiding
  • H317-Kan een allergische huidreactie veroorzaken.
  • H334-Kan bij inademing allergie- of astmasymptomen of ademhalingsmoeilijkheden veroorzaken.
  • H341-Verdacht van het veroorzaken van genetische schade.
  • H350i-Kan kanker veroorzaken bij inademing.
  • H360-Kan de vruchtbaarheid of het ongeboren kind schaden.
  • H372-Veroorzaakt schade aan organen.
  • H410-Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
Veiligheidsmaatregel
  • P201-Alvorens te gebruiken de speciale aanwijzingen raadplegen.
  • P202-Pas gebruiken nadat u alle veiligheidsvoorschriften gelezen en begrepen heeft.
  • P260-Stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel niet inademen.
  • P264-Na het werken met dit product grondig wassen.
  • P270-Niet eten, drinken of roken tijdens het gebruik van dit product.
  • P272-Verontreinigde werkkleding mag de werkruimte niet verlaten.
  • P280-Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oog­bescherming/gelaatsbescherming dragen.
  • P284-¢Bij ontoereikende ventilatie! adembescherming dragen.
  • P302+P352-BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water/ wassen.
  • P333+P313-Bij huidirritatie of uitslag: een arts raadplegen.
  • P342+P311-Bij ademhalingssymptomen: Een ANTIGIFCENTRUM/arts/ raadplegen.
  • P362+P364-Verontreinigde kleding uittrekken en wassen alvorens deze opnieuw te gebruiken.
  • P405-Achter slot bewaren.
  • P501b-Inhoud/verpakking afvoeren naar verwerken volgens de plaatselijke/regionale/nationale/internationale voorschriften.
Aanvullende informatie
  • MIXTURE LIST-Bevat: resin with Ni in nickel(II) complexes
SDS
Documentatie
Documentatie
Certificates
Bekijk bijbehorende artikelen