Learn More
Macherey-Nagel™ Protino Columns
Retains Protino™ Ni-TED or Ni-IDA resin for use in His-tag protein purification. Macherey-Nagel™ Protino™ Columns are gravity flow chromatography columns with an inserted filter frit of 50μm pore size. Pack of 10 columns includes separate filter frits and plastic washers.
43.80CHF - 54.80CHF
Specifica
Contenuto kit 10 columns, 10 filter frits, 10 plastic washers
Materiale Polypropylene (column, filter frit)
Dimensione del poro ∼50 μm
Quantità 10 Pk.
Da utilizzare con (applicazione) His-tag protein purification using Protino™ Ni-TED or Ni-IDA
Visualizza altre specifiche
Prodotti 2
Codice del prodotto Marca Capacità (sistema metrico) Diametro (sistema metrico) interno Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Capacità (sistema metrico) Diametro (sistema metrico) interno Prezzo Quantità e disponibilità  
10763975
Vedere i documenti
Macherey-Nagel™
745250.10
14 mL Filter frit diameter: 15.9 mm
43.80CHF
pezzi 10
Solo null disponibili
In stock
Aggiungi al carrello
10428054
Vedere i documenti
Macherey-Nagel™
745255.10
35 mL Filter frit diameter: 21.7 mm
54.80CHF
pezzi 10
Solo null disponibili
In stock
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
Protino™ Columns can be used for retaining Protino™ Ni-TED or Protino™ Ni-IDA resin. They include separate filter frits for covering the resin after pouring it into the columns. The upper frit leads to optimal flow rates and prevents the columns from running dry. Plastic washers are also included.
Protino™ Ni-TED and Ni-IDA are used for purification of polyhistidine-tagged protein. They have high binding specificity with less unspecific binding of contaminating proteins (compared to Ni-NTA and Ni-IDA Agarose). They enable elution at low imidazole concentrations. Protino™ Resin (dry, bulk material), columns and well plates can be sold separately or as ready-to-use, pre-packed kits.
  • Ni-Ted is ideal for applications requiring high stability against chelating agents, with low metal leaching
  • Ni-IDA provides the highest yield/recovery, even from diluted samples
  • Resin has a rigid support silica matrix, is compatible with high pressure and high flow rates, and does not shrink or swell
  • High flexibility—Can be used in batch procedures, gravity-flow column chromatography, and FPLC™ applications
Specifica
Specifica
10 columns, 10 filter frits, 10 plastic washers
∼50 μm
His-tag protein purification using Protino™ Ni-TED or Ni-IDA
Polypropylene (column, filter frit)
10 Pk.
Column
Videos
SDS
Documenti
Documenti
Product Certifications
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato