Learn More
Propargyl bromide, 80 wt.% solution in toluene, stabilized, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 106-96-7 | C3H3Br | 118.961 g/mol
Merk: Thermo Scientific Acros 131480010
436.65 EUR valid until 2025-12-31
Use promo code "25339" to get your promotional price.
Bekijk meerdere types van dit product via de
Beschrijving
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Alkylation reagentSpecificatie
Propargyl bromide | |
106-96-7, 108-88-3 | |
C3H3Br | |
06,493; 10,332; 06,495 | |
propargyl bromide, 3-bromopropyne, 3-bromo-1-propyne, 1-propyne, 3-bromo, 2-propynyl bromide, propynyl bromide, 1-bromo-2-propyne, propyne, 3-bromo, gamma-bromoallylene, 1-brom-2-propin | |
YORCIIVHUBAYBQ-UHFFFAOYSA-N | |
3-bromoprop-1-yne | |
7842 | |
73 to 87% (propargyl bromide) (GC) 13 to 27% (toluene) (GC) | |
1.4900 to 1.4960 | |
1 L | |
Powder |
White | |
88.0°C to 90.0°C | |
HC≡CCH2Br | |
1.3800g/mL | |
Solubility in water: immiscible. | |
C#CCBr | |
118.961 | |
118.96 | |
AcroSeal™ Glass bottle | |
1.38 | |
4°C |
Veiligheid en behandeling
- Propargyl bromide, 80 wt% solution in toluene, stabilized
Signaalwoord
- Gevaar
Gevarencategorie
- Acute toxiciteit Categorie 3
- Aspiratietoxiciteit categorie 1
- Ernstig oogletsel/oogirritatie Categorie 1
- Ontvlambare vloeistof Categorie 2
- Giftigheid voor de voortplanting Categorie 2
- Huidcorrosie/-irritatie Indeling Categorie 1B
- Dzia anie toksyczne na narzady docelowe Categorie 2
- Dzia anie toksyczne na narzady docelowe Categorie 3
Gevarenaanduiding
- H304-Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt.
- H318-Veroorzaakt ernstig oogletsel.
- H314-Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.
- H361-Kan mogelijks de vruchtbaarheid of het ongeboren kind schaden.
- H373-Kan schade aan organen.
- H331-Giftig bij inademing.
- H336-Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.
- H225-Licht ontvlambare vloeistof en damp.
Veiligheidsmaatregel
- P210-Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken.
- P240-Opslag- en opvangreservoir aarden.
- P260-Stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel niet inademen.
- P261-Inademing van stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel vermijden.
- P280-Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
- P301+P310-NA INSLIKKEN: onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts/ raadplegen.
- P302+P352-BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water/ wassen.
- P304+P340-NA INADEMING: de persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen.
- P331-GEEN braken opwekken.