Learn More
Buerkle™ Drukloze LDPE-spuitflessen met duurzame handpomp
Vervaardigd van polypropyleen, polyethyleen en roestvrij staal. Buerkle™ drukloze LDPE-spuitflessen met een volume van 1.2 ml ±0.1 per keer. Geschikt voor landbouwpesticiden en reinigingsmiddelen.
Merk: Buerkle™ 0309-1100
9.68 EUR valid until 2025-08-31
Use promo code "24157" to get your promotional price.
Beschrijving
- Media-contacting parts PP, PE, and stainless steel
- Bottle made of LDPE
- Nozzle diameter 0.6mm
- Spray volume per stroke: 1.2ml ±0.1
- Adjustable spray jet
- Temperature max. 30°C
- The functioning of individual sprayers is tested during manufacture
Specificatie
1000 ml | |
Gepatenteerde ventilatieklep, handpomp met lange levensduur | |
17.5 mm | |
Round | |
Spray |
Industrie, laboratoria, productie, recreatie, huishouden en geschikt voor landbouwpesticiden en reinigingsmiddelen | |
LDPE | |
30°C | |
295 mm |