Learn More
Brady™ PowerMark™ Vinyl Labelling Tape
Brady's B-595 vinyl will adhere to difficult low surface energy items, including: PVC piping, blow-molded equipment cases, ABS plastics, powder-coated surfaces and equipment made from recycled plastics. PowerMark™ Vinyl Labelling Tape also excels at sticking to highly textured surfaces.
226.00 - 317.00
Specificatie
Certificeringen/conformiteit RoHS compliant to 2005/618/EC MCV amendment to RoHS Directive 2002/95/EC
Type kleefmiddel Permanent Acrylic, Permanent
Afwerking Gloss
Indeling Roll
Materiaal Vinyl
Meer specificaties weergeven
Producten 43
Produktcode Merk Kleur Dimensions (LxW) Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
Produktcode Merk Kleur Dimensions (LxW) Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
11552695
Bekijk documenten
Brady™
013605
Black 15.24 m x 152.4 mm
272.00
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
11502645
Bekijk documenten
Brady™
013544
Black 15.24 m x 101.6 mm
226.00
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
11532655
Bekijk documenten
Brady™
013557
Black 15.24 m x 203.20 mm
304.00
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
11542705
Bekijk documenten
Brady™
013614
Black 15.24 m x 254 mm
317.00
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
11572635
Bekijk documenten
Brady™
013541
Blue 15.24 m x 101.6 mm
226.00
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
11522695
Bekijk documenten
Brady™
013602
Blue 15.24 m x 152.4 mm
272.00
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
11502655
Bekijk documenten
Brady™
013554
Blue 15.24 m x 203.20 mm
304.00
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
11512705
Bekijk documenten
Brady™
013611
Blue 15.24 m x 254 mm
317.00
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
11532645
Bekijk documenten
Brady™
013547
Brown 15.24 m x 101.6 mm
226.00
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
11562655
Bekijk documenten
Brady™
013560
Brown 15.24 m x 203.20 mm
304.00
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
11582695
Bekijk documenten
Brady™
013608
Brown 15.24 m x 152.4 mm
272.00
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
11572705
Bekijk documenten
Brady™
013617
Brown 15.24 m x 254 mm
317.00
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
11562695
Bekijk documenten
Brady™
013606
Gold 15.24 m x 152.4 mm
272.00
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
11542655
Bekijk documenten
Brady™
013558
Gold 15.24 m x 203.20 mm
304.00
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
11512645
Bekijk documenten
Brady™
013545
Gold 15.24 m x 101.6 mm
226.00
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
11552705
Bekijk documenten
Brady™
013615
Gold 15.24 m x 254 mm
317.00
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
11582635
Bekijk documenten
Brady™
013542
Green 15.24 m x 101.6 mm
226.00
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
11532695
Bekijk documenten
Brady™
013603
Green 15.24 m x 152.4 mm
272.00
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
11512655
Bekijk documenten
Brady™
013555
Green 15.24 m x 203.20 mm
304.00
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
11522705
Bekijk documenten
Brady™
013612
Green 15.24 m x 254 mm
317.00
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
11522645
Bekijk documenten
Brady™
013546
Gray 15.24 m x 101.6 mm
226.00
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
11572695
Bekijk documenten
Brady™
013607
Gray 15.24 m x 152.4 mm
272.00
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
11552655
Bekijk documenten
Brady™
013559
Gray 15.24 m x 203.20 mm
304.00
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
11562705
Bekijk documenten
Brady™
013616
Gray 15.24 m x 254 mm
317.00
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
11542695
Bekijk documenten
Brady™
013604
Orange 15.24 m x 152.4 mm
272.00
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
11592635
Bekijk documenten
Brady™
013543
Orange 15.24 m x 101.6 mm
226.00
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
11522655
Bekijk documenten
Brady™
013556
Orange 15.24 m x 203.20 mm
304.00
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
11542645
Bekijk documenten
Brady™
013548
Purple 15.24 m x 101.6 mm
226.00
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
11532705
Bekijk documenten
Brady™
013613
Orange 15.24 m x 254 mm
317.00
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
11592695
Bekijk documenten
Brady™
013609
Purple 15.24 m x 152.4 mm
272.00
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
11572655
Bekijk documenten
Brady™
013561
Purple 15.24 m x 203.20 mm
304.00
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
11582705
Bekijk documenten
Brady™
013618
Purple 15.24 m x 254 mm
317.00
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
11562635
Bekijk documenten
Brady™
013540
Red 15.24 m x 101.6 mm
226.00
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
11512695
Bekijk documenten
Brady™
013601
Red 15.24 m x 152.4 mm
272.00
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
11592645
Bekijk documenten
Brady™
013553
Red 15.24 m x 203.20 mm
304.00
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
11502705
Bekijk documenten
Brady™
013610
Red 15.24 m x 254 mm
317.00
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
11542635
Bekijk documenten
Brady™
013538
White 15.24 m x 101.6 mm
226.00
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
11572645
Bekijk documenten
Brady™
013551
White 15.24 m x 203.20 mm
304.00
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
11552645
Bekijk documenten
Brady™
013549
White 15.24 m x 152.4 mm
272.00
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
11582655
Bekijk documenten
Brady™
013562
White 15.24 m x 254 mm
317.00
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
11552635
Bekijk documenten
Brady™
013539
Yellow 15.24 m x 101.6 mm
226.00
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
11562645
Bekijk documenten
Brady™
013550
Yellow 15.24 m x 152.4 mm
272.00
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
11582645
Bekijk documenten
Brady™
013552
Yellow 15.24 m x 203.20 mm
304.00
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Beschrijving
Beschrijving
  • Brady's B-595 vinyl will adhere to difficult low surface energy items, including: PVC piping, blow-molded equipment cases, ABS plastics, powder-coated surfaces and equipment made from recycled plastics.
  • The B-595 material also excels at sticking to highly textured surfaces such as painted cinder block walls, finished uneven wood, textured plastics, rough-pipes and paper-jacketed pipes.
Specificatie
Specificatie
RoHS compliant to 2005/618/EC MCV amendment to RoHS Directive 2002/95/EC
Gloss
Vinyl
Labels
BBP85, PowerMark Industrial Sign and Label Printer
1
1 Roll/Box
MarkWare
-40°C to +82°C
0.102 mm
15.24 m
Permanent Acrylic, Permanent
Roll
Thermal Transfer
Component and equipment labelling, Electrical labelling, Facility Identification, Floor marking, Laboratory labelling, Lean and 5S labelling, Pipe and valve marking, Warehouse marking
60° 50 Gardner Units
-40°C
1 Ea.
-40°F to +180°F
0.004 in.
50 ft.