Learn More
Potassium thiocyanate, Puriss. p.a., ACS Reagent, Reag. ISO, Reag. Ph. Eur., ≥99%, Honeywell Fluka™
Puriss. p.a., ACS Reagent, Reag. ISO, Reag. Ph. Eur.,≥99%
72.10 - 1227.81
Chemische identificatiekenmerken
CAS | 333-20-0 |
---|---|
Moleculaire formule | CKNS |
Molecular Weight (g/mol) | 97.176 |
MDL-nummer | MFCD00011413 |
InChI Key | ZNNZYHKDIALBAK-UHFFFAOYSA-M |
Synoniem | potassium thiocyanate, potassium rhodanate, potassium rhodanide, rodanca, potassium sulfocyanate, rhodanide, rhocya, potassium thiocyanide, kscn, thiocyanic acid, potassium salt |
PubChem CID | 516872 |
ChEBI | CHEBI:30951 |
IUPAC Name | potassium;thiocyanate |
SMILES | C(#N)[S-].[K+] |
Produktcode | Merk | Aantal | Prijs | Hoeveelheid en beschikbaarheid | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Merk | Aantal | Prijs | Hoeveelheid en beschikbaarheid | |||||
15623370
|
Honeywell-Fluka
31272-250G |
250 g |
72.10
|
Please sign in to purchase this item. Need a web account? Register with us today! | |||||
15603370
|
Honeywell-Fluka
31272-1KG |
1 kg |
141.82
|
Please sign in to purchase this item. Need a web account? Register with us today! | |||||
15663370
|
Honeywell-Fluka
31272-6X250G |
6 x 250 g |
261.12
|
Please sign in to purchase this item. Need a web account? Register with us today! | |||||
15613370
|
Honeywell-Fluka
31272-25KG |
2.5 kg | N/A | ||||||
15643370
|
Honeywell-Fluka
31272-6X1KG |
6 x 1 kg |
740.32
|
Please sign in to purchase this item. Need a web account? Register with us today! | |||||
15653370
|
Honeywell-Fluka
31272-6X2.5KG |
6 x 2.5 kg | N/A | ||||||
Beschrijving
- Leading the Industry For Over 65 Years
- Honeywell now delivers Fluka™ premium grade inorganic reagents worldwide – with consistency, purity, and accuracy assured
Chemische identificatiekenmerken
333-20-0 | |
97.176 | |
ZNNZYHKDIALBAK-UHFFFAOYSA-M | |
516872 | |
potassium;thiocyanate |
CKNS | |
MFCD00011413 | |
potassium thiocyanate, potassium rhodanate, potassium rhodanide, rodanca, potassium sulfocyanate, rhodanide, rhocya, potassium thiocyanide, kscn, thiocyanic acid, potassium salt | |
CHEBI:30951 | |
C(#N)[S-].[K+] |
Specificatie
Potassium Thiocyanate | |
333-20-0 | |
KSCN | |
NONH for all modes of transport | |
potassium thiocyanate, potassium rhodanate, potassium rhodanide, rodanca, potassium sulfocyanate, rhodanide, rhocya, potassium thiocyanide, kscn, thiocyanic acid, potassium salt | |
C(#N)[S-].[K+] | |
97.176 | |
CHEBI:30951 | |
≥99% |
Reag. Ph. Eur. reag. ISO | |
CKNS | |
MFCD00011413 | |
3594799 | |
ZNNZYHKDIALBAK-UHFFFAOYSA-M | |
potassium;thiocyanate | |
516872 | |
97.18g/mol | |
ACS/puriss. p.a. |
Veiligheid en behandeling
P273-P280
H302 + H312 + H332-H412
missing translation for 'einecsNumber' : 206-370-1
Signaalwoord
Gevarencategorie
Gevarenaanduiding
Veiligheidsmaatregel
Aanvullende informatie
- Waarschuwing
Gevarencategorie
- Acute toxiciteit Categorie 4
- AQUATISCH GEVAAR OP LANGE TERMIJN Categorie 3 voor chronische toxiciteit
- Ernstig oogletsel/oogirritatie Categorie 2
Gevarenaanduiding
- H302-Schadelijk bij inslikken.
- H312-Schadelijk bij contact met de huid.
- H319-Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
- H332-Schadelijk bij inademing.
- H412-Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
- EUH032-Vormt zeer giftig gas in contact met zuren.
Veiligheidsmaatregel
- P260-Stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel niet inademen.
- P280-Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
- P284-¢Bij ontoereikende ventilatie! adembescherming dragen.
- P301+P330+P331-NA INSLIKKEN: de mond spoelen - GEEN braken opwekken.
- P302+P352-BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water/ wassen.
- P304+P340-NA INADEMING: de persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen.
- P305+P351+P338-BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
- P308+P313-NA (mogelijke) blootstelling: een arts raadplegen.
Aanvullende informatie
- MIXTURE LIST-Bevat: potassium thiocyanate