Learn More
Thermo Scientific Chemicals Potassium thiocyanate, 99%, for biochemistry
CAS: 333-20-0 | CKNS | 97.18 g/mol
85.43 - 245.22
Chemische identificatiekenmerken
CAS | 333-20-0 |
---|---|
Moleculaire formule | CKNS |
Molecular Weight (g/mol) | 97.18 |
InChI Key | ZNNZYHKDIALBAK-UHFFFAOYSA-M |
Synoniem | potassium thiocyanate, potassium rhodanate, potassium rhodanide, rodanca, potassium sulfocyanate, rhodanide, rhocya, potassium thiocyanide, kscn, thiocyanic acid, potassium salt |
PubChem CID | 516872 |
ChEBI | CHEBI:30951 |
IUPAC Name | potassium;thiocyanate |
SMILES | C(#N)[S-].[K+] |
Produktcode | Merk | Aantal | Verpakking | Prijs | Hoeveelheid en beschikbaarheid | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Merk | Aantal | Verpakking | Prijs | Hoeveelheid en beschikbaarheid | ||||
12625137
|
Thermo Scientific Chemicals
448002500 |
250 g | Plastic bottle |
85.43
|
Please sign in to purchase this item. Need a web account? Register with us today! | ||||
12615137
|
Thermo Scientific Chemicals
448000010 |
1 kg | Plastic bottle |
245.22
|
Please sign in to purchase this item. Need a web account? Register with us today! | ||||
Beschrijving
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
IndicatorChemische identificatiekenmerken
333-20-0 | |
97.18 | |
potassium thiocyanate, potassium rhodanate, potassium rhodanide, rodanca, potassium sulfocyanate, rhodanide, rhocya, potassium thiocyanide, kscn, thiocyanic acid, potassium salt | |
CHEBI:30951 | |
C(#N)[S-].[K+] |
CKNS | |
ZNNZYHKDIALBAK-UHFFFAOYSA-M | |
516872 | |
potassium;thiocyanate |
Specificatie
Potassium thiocyanate | |
333-20-0 | |
CKNS | |
15,7807 | |
Solubility in water: 2170g/L (20°C). Other solubilities: soluble in alcohol and acetone | |
C(#N)[S-].[K+] | |
97.18 | |
CHEBI:30951 | |
99% | |
1.886 |
170.0°C to 179.0°C | |
98.5% min. (Argentometry) | |
KSCN | |
potassium thiocyanate, potassium rhodanate, potassium rhodanide, rodanca, potassium sulfocyanate, rhodanide, rhocya, potassium thiocyanide, kscn, thiocyanic acid, potassium salt | |
ZNNZYHKDIALBAK-UHFFFAOYSA-M | |
potassium;thiocyanate | |
516872 | |
97.18 | |
Biochemical | |
1.8860g/mL |
Veiligheid en behandeling
GHS Signal Word: Warning
missing translation for 'einecsNumber' : 206-370-1
Productidentificatie
Signaalwoord
Gevarencategorie
Gevarenaanduiding
Veiligheidsmaatregel
Aanvullende informatie
- Potassium thiocyanate
Signaalwoord
- Waarschuwing
Gevarencategorie
- Acute toxiciteit Categorie 4
- AQUATISCH GEVAAR OP LANGE TERMIJN Categorie 3 voor chronische toxiciteit
Gevarenaanduiding
- H302-Schadelijk bij inslikken.
- H312-Schadelijk bij contact met de huid.
- H332-Schadelijk bij inademing.
- H412-Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
- EUH032-Vormt zeer giftig gas in contact met zuren.
Veiligheidsmaatregel
- P233-In goed gesloten verpakking bewaren.
- P273-Voorkom lozing in het milieu.
- P280-Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
- P301+P312-NA INSLIKKEN: bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM / arts/ raadplegen.
- P302+P352-BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water/ wassen.
- P304+P340-NA INADEMING: de persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen.
Aanvullende informatie
- MIXTURE LIST-Bevat: Potassium thiocyanate