Learn More
Potassium nitrite, 97%, extra pure, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 7758-09-0 | KNO2 | 85.10 g/mol
85.02 - 347.73
Chemische identificatiekenmerken
CAS 7758-09-0
Moleculaire formule KNO2
Molecular Weight (g/mol) 85.10
MDL-nummer MFCD00011408
InChI Key BXNHTSHTPBPRFX-UHFFFAOYSA-M
Synoniem potassium nitrite, nitrous acid, potassium salt, caswell no. 698, ccris 3959, potassium nitrite 1:1, epa pesticide chemical code 076203, nitrous acid, potassium salt 1:1, kaliumnitrit, acmc-1bi01, dsstox_cid_22320
PubChem CID 516910
SMILES [K+].[O-]N=O
Meer specificaties weergeven
Producten 2
Produktcode Merk Aantal Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
Produktcode Merk Aantal Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
15113908
Bekijk documenten
Thermo Scientific Acros
1 kg
85.02
1 kg
15289315
Bekijk documenten
Thermo Scientific Acros
5 kg
347.73
5 kg
Beschrijving
Beschrijving
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specificatie
Chemische identificatiekenmerken
7758-09-0
85.10
BXNHTSHTPBPRFX-UHFFFAOYSA-M
516910
KNO2
MFCD00011408
potassium nitrite, nitrous acid, potassium salt, caswell no. 698, ccris 3959, potassium nitrite 1:1, epa pesticide chemical code 076203, nitrous acid, potassium salt 1:1, kaliumnitrit, acmc-1bi01, dsstox_cid_22320
[K+].[O-]N=O
Specificatie
Potassium nitrite
Extra Pure
97%
KNO2
15,777
Solubility in water: 3000g/L water (20°C). Other solubilities: 413 g/100mL water (100°C), slightly soluble in alcohol, soluble in hot alcohol, very soluble in liquid nh3
[K+].[O-]N=O
85.10
85.1
Extra Pure
387.0°C
7758-09-0
KNO2
MFCD00011408
potassium nitrite, nitrous acid, potassium salt, caswell no. 698, ccris 3959, potassium nitrite 1:1, epa pesticide chemical code 076203, nitrous acid, potassium salt 1:1, kaliumnitrit, acmc-1bi01, dsstox_cid_22320
BXNHTSHTPBPRFX-UHFFFAOYSA-M
potassium nitrite
516910
97%
Video's
Veiligheid en behandeling
Veiligheid en behandeling
GHS Signal Word: Danger
missing translation for 'einecsNumber' : 231-832-4
Productidentificatie
  • Potassium nitrite
Signaalwoord
  • Gevaar
Gevarencategorie
  • Acute toxiciteit Categorie 3
  • ACUUT AQUATISCH GEVAAR Categorie 1 voor acute toxiciteit
  • Oxiderende vaste stof Categorie 2
Gevarenaanduiding
  • H272-Kan brand bevorderen; oxiderend.
  • H301-Giftig bij inslikken.
  • H400-Zeer giftig voor in het water levende organismen.
Veiligheidsmaatregel
  • P210-Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken.
  • P273-Voorkom lozing in het milieu.
  • P301+P310-NA INSLIKKEN: onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts/ raadplegen.
Aanvullende informatie
  • MIXTURE LIST-Bevat: Potassium nitrite