Learn More
Potassium hydroxide solution, Volumetric, 1 M KOH in ethanol (1N), Honeywell Fluka™
Volumetric, 1 M KOH in ethanol (1N)
77.40 - 388.20
Chemische identificatiekenmerken
CAS 1310-58-3
Moleculaire formule HKO
Molecular Weight (g/mol) 56.11
MDL-nummer MFCD00003553
InChI Key KWYUFKZDYYNOTN-UHFFFAOYSA-M
Synoniem potassium hydroxide, caustic potash, potash lye, potassium hydrate, hydroxyde de potassium, potassa, potasse caustique, potassium hydroxide k oh, potassium hydroxide solution, caswell no. 693
PubChem CID 14797
ChEBI CHEBI:32035
IUPAC Name potassium hydroxide
SMILES [OH-].[K+]
Meer specificaties weergeven
Producten 2
Produktcode Merk Aantal Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
Produktcode Merk Aantal Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
15634810
Bekijk documenten
Honeywell-Fluka
35112-1L
1 L
77.40
15644810
Bekijk documenten
Honeywell-Fluka
35112-6X1L
6 x 1 L
388.20
Beschrijving
Beschrijving
Honeywell´s high-quality titration products cover the complete titration workflow and include:
  • Solutions for volumetric titration (acids, bases, or salts)
  • Buffers available as concentrates or ready-to-use
  • Reagents for complexometry:
    • Aminopolycarboxylic acids (EDTA/NTA analogs)
    • Masking agents
  • Indicators for volumetric and complexometric titrations
Specificatie
Chemische identificatiekenmerken
1310-58-3
56.11
KWYUFKZDYYNOTN-UHFFFAOYSA-M
14797
potassium hydroxide
HKO
MFCD00003553
potassium hydroxide, caustic potash, potash lye, potassium hydrate, hydroxyde de potassium, potassa, potasse caustique, potassium hydroxide k oh, potassium hydroxide solution, caswell no. 693
CHEBI:32035
[OH-].[K+]
Specificatie
Potassium hydroxide solution
HKO
1M in ethanol
UN2924
KWYUFKZDYYNOTN-UHFFFAOYSA-M
potassium hydroxide
11°C (51.8°F)
CHEBI:32035
1310-58-3
KOH
MFCD00003553
potassium hydroxide, caustic potash, potash lye, potassium hydrate, hydroxyde de potassium, potassa, potasse caustique, potassium hydroxide k oh, potassium hydroxide solution, caswell no. 693
[OH-].[K+]
56.11
14797
56.11g/mol
Video's
Veiligheid en behandeling
Veiligheid en behandeling
P210-P273-P280-P303 + P361 + P353-P304 + P340 + P310-P305 + P351 + P338
Productidentificatie
  • Potassium hydroxide solution
Signaalwoord
  • Gevaar
Gevarencategorie
  • Ontvlambare vloeistof Categorie 2
  • Stoffen en mengsels die bijtend zijn voor metalen categorie 1
  • Huidcorrosie/-irritatie Indeling Categorie 1A
Gevarenaanduiding
  • H225-Licht ontvlambare vloeistof en damp.
  • H290-Kan bijtend zijn voor metalen.
  • H314-Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.
Veiligheidsmaatregel
  • P210-Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken.
  • P260-Stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel niet inademen.
  • P280-Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oog­bescherming/gelaatsbescherming dragen.
  • P301+P330+P331-NA INSLIKKEN: de mond spoelen - GEEN braken opwekken.
  • P302+P352-BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water/ wassen.
  • P304+P340-NA INADEMING: de persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen.
  • P305+P351+P338-BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
  • P308+P313-NA (mogelijke) blootstelling: een arts raadplegen.
Aanvullende informatie
  • MIXTURE LIST-Bevat: potassium hydroxide,Toluene, Hydrazinehydrate, ethanol