Learn More
Potassium hydroxide solution, 0.1M, Honeywell Fluka™
Volumetric, 0.1 M KOH (0.1N)
69.23 - 491.69
Chemische identificatiekenmerken
CAS | 1310-58-3 |
---|---|
Moleculaire formule | HKO |
Molecular Weight (g/mol) | 56.11 |
MDL-nummer | MFCD00003553 |
InChI Key | KWYUFKZDYYNOTN-UHFFFAOYSA-M |
Synoniem | potassium hydroxide, caustic potash, potash lye, potassium hydrate, hydroxyde de potassium, potassa, potasse caustique, potassium hydroxide k oh, potassium hydroxide solution, caswell no. 693 |
PubChem CID | 14797 |
ChEBI | CHEBI:32035 |
IUPAC Name | potassium;hydroxide |
SMILES | [OH-].[K+] |
Produktcode | Merk | Aantal | Prijs | Hoeveelheid en beschikbaarheid | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Merk | Aantal | Prijs | Hoeveelheid en beschikbaarheid | |||||
15684820
|
Honeywell-Fluka
35125-1L |
1 L |
69.23
1 liter |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | |||||
15674820
|
Honeywell-Fluka
35125-10L-VP |
10 L |
491.69
10 liter |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | |||||
Beschrijving
Honeywell´s high-quality titration products cover the complete titration workflow and include:
- Solutions for volumetric titration (acids, bases, or salts)
- Buffers available as concentrates or ready-to-use
- Reagents for complexometry:
- Aminopolycarboxylic acids (EDTA/NTA analogs)
- Masking agents
- Indicators for volumetric and complexometric titrations
Chemische identificatiekenmerken
1310-58-3 | |
56.11 | |
KWYUFKZDYYNOTN-UHFFFAOYSA-M | |
14797 | |
potassium;hydroxide |
HKO | |
MFCD00003553 | |
potassium hydroxide, caustic potash, potash lye, potassium hydrate, hydroxyde de potassium, potassa, potasse caustique, potassium hydroxide k oh, potassium hydroxide solution, caswell no. 693 | |
CHEBI:32035 | |
[OH-].[K+] |
Specificatie
Potassium hydroxide solution | |
HKO | |
0.1M | |
NONH for all modes of transport | |
KWYUFKZDYYNOTN-UHFFFAOYSA-M | |
potassium;hydroxide | |
14797 | |
56.11g/mol |
1310-58-3 | |
KOH | |
MFCD00003553 | |
potassium hydroxide, caustic potash, potash lye, potassium hydrate, hydroxyde de potassium, potassa, potasse caustique, potassium hydroxide k oh, potassium hydroxide solution, caswell no. 693 | |
[OH-].[K+] | |
56.11 | |
CHEBI:32035 |
Veiligheid en behandeling
P305 + P351 + P338
Productidentificatie
Signaalwoord
Gevarencategorie
Gevarenaanduiding
Veiligheidsmaatregel
Aanvullende informatie
- Potassium hydroxide solution
Signaalwoord
- Waarschuwing
Gevarencategorie
- Huidcorrosie/-irritatie Indeling Categorie 2
Gevarenaanduiding
- H315-Veroorzaakt huidirritatie.
- H319-Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
Veiligheidsmaatregel
- P280-Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
- P302+P352-BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water/ wassen.
- P305+P351+P338-BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
- P308+P313-NA (mogelijke) blootstelling: een arts raadplegen.
Aanvullende informatie
- MIXTURE LIST-Bevat: potassium hydroxide;caustic potash