Learn More
Potassium chloride, 0.00068M, Conductivity Standard, Thermo Scientific Chemicals
34.57 - 115.58
Chemische identificatiekenmerken
CAS 7447-40-7, 7732-18-5
Moleculaire formule ClK
Molecular Weight (g/mol) 74.55
MDL-nummer MFCD00011360
InChI Key WCUXLLCKKVVCTQ-UHFFFAOYSA-M
PubChem CID 4873
ChEBI CHEBI:32588
SMILES [Cl-].[K+]
Meer specificaties weergeven
Producten 3
Produktcode Merk Aantal Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
Produktcode Merk Aantal Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
11410590
Bekijk documenten
Thermo Scientific Alfa Aesar
043445.AP
500 mL
34.57
500 ml
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
11325757
Bekijk documenten
Thermo Scientific Alfa Aesar
043445.K2
1 L
46.33
1 liter
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
11315757
Bekijk documenten
Thermo Scientific Alfa Aesar
043445.K7
4 L
115.58
4 liter
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Beschrijving
Beschrijving
Potassium chloride 0.00068M solution is used as conductive standard and as electrolyte in analytical chemistry.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specificatie
Chemische identificatiekenmerken
7447-40-7, 7732-18-5
74.55
WCUXLLCKKVVCTQ-UHFFFAOYSA-M
CHEBI:32588
ClK
MFCD00011360
4873
[Cl-].[K+]
Specificatie
Potassium chloride
Odorless
0.00068M
MFCD00011360
Colorless
[Cl-].[K+]
Miscible with water
4873
74.55
7447-40-7, 7732-18-5
17mm Hg at 20°C
ClK
Liquid
WCUXLLCKKVVCTQ-UHFFFAOYSA-M
potassium chloride
74.55
CHEBI:32588
Potassium chloride: 0.005%; Water: 99.995%
Video's
Veiligheid en behandeling
Veiligheid en behandeling
missing translation for 'einecsNumber' : 231-211-8
missing translation for 'tsca' : Yes
Recommended Storage : Ambient temperatures