Learn More
Potassium antimonyl tartrate trihydrate, 99+%, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 28300-74-5 | 1·5 H2O | 333.93 g/mol
41.43 - 410.04
Chemische identificatiekenmerken
CAS 28300-74-5
Moleculaire formule 1·5 H2O
Molecular Weight (g/mol) 333.93
MDL-nummer MFCD00167056
Synoniem Antimonyl potassium tartrate sesquihydrate
Meer specificaties weergeven
Producten 3
Produktcode Merk Aantal Verpakking Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
Produktcode Merk Aantal Verpakking Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
10174800
Bekijk documenten
Thermo Scientific Acros
223801000
100 g Glass bottle
41.43
10772841
Bekijk documenten
Thermo Scientific Acros
223805000
500 g Glass bottle
123.62
10105363
Bekijk documenten
Thermo Scientific Acros
223800025
2.5 kg Glass bottle
410.04
Beschrijving
Beschrijving
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specificatie
Chemische identificatiekenmerken
28300-74-5
333.93
Antimonyl potassium tartrate sesquihydrate
1·5 H2O
MFCD00167056
Specificatie
Potassium antimonyl tartrate sesquihydrate
99+%
White
99% min. (Iodometry)
MFCD00167056
Antimonyl potassium tartrate sesquihydrate
333.93
≥99%
2.7% max. (105°C)
100.0°C
28300-74-5
Fine Crystalline Powder
1·5 H2O
15, 691
Solubility in water: 8.3%. Other solubilities: 1g/3mL boiling water, 1g/15mL glycerol, insoluble in alcohol
333.93
Authentic
Video's
Veiligheid en behandeling
Veiligheid en behandeling
GHS H Statement
Toxic to aquatic life with long lasting effects.
Harmful if inhaled.
Harmful if swallowed.
GHS P Statement
IF SWALLOWED: Immediately call a POISON CENTER or doctor/physician.
Avoid release to the environment.
IF INHALED: Remove victim to fresh air and keep at rest in a position comfortable for breathing.
GHS Signal Word: Warning
missing translation for 'rtecsNumber' : CC6825000
Productidentificatie
  • Potassium antimonyl tartrate sesquihydrate
Signaalwoord
  • Gevaar
Gevarencategorie
  • Acute toxiciteit Categorie 4
  • AQUATISCH GEVAAR OP LANGE TERMIJN Categorie 2 voor chronische toxiciteit
Gevarenaanduiding
  • H302-Schadelijk bij inslikken.
  • H332-Schadelijk bij inademing.
  • H411-Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
Veiligheidsmaatregel
  • P301+P330+P331-NA INSLIKKEN: de mond spoelen - GEEN braken opwekken.
  • P304+P340-NA INADEMING: de persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen.
  • P312-Bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM/arts/ raadplegen.
  • P264-Na het werken met dit product grondig wassen.
  • P261-Inademing van stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel vermijden.
  • P273-Voorkom lozing in het milieu.