Learn More
VITLAB™ Tangen met stompe punt, POM
Pak en houd kleine objecten gemakkelijk en stevig vast. VITLAB™ POM-pincet met stompe punt heeft een afgeronde punt en body met groeven voor een optimale greep. Gemaakt van polyoxymethyleen voor hoge elasticiteit, duurzaamheid en chemische bestendigheid. Er zijn pakketten verkrijgbaar van vijf pincetten in twee maten.
Merk:  VITLAB™ 68299
 Bekijk meerdere types van dit product via de
Produktcode. 16563642
  • 102.65 /
Explore more special offers
Toevoegen aan winkelmandje
Beschrijving
Beschrijving
Non-locking thumb forceps are designed to grasp and hold small objects where fingers cannot reach or when a higher level of grip stability or sterile handling is required. These yellow polyoxymethylene tweezers are designed for optimal object handling.
  • Blunt, rounded ends ensure secure grasping of small objects
  • Grooves on the outside provide optimum grip for secure handling
  • Long forceps (180 and 250mm) provide good reach for use with blotting and decanting
  • Constructed of durable polyoxymethylene (POM)
    • Provides high elasticity for easy operation
    • Can be used with aliphatic alcohols, ether, aldehydes, hydrocarbons, ketones and alkalis
    • Not recommended for use with ester, acids and oxidizing agents or in a microwave
  • Can be autoclaved for cleaning/sterilization (frequent autoclaving may reduce mechanical stability)
Specificatie
Specificatie
Stomp
Polyoxymethyleen (POM)
Niet-vergrendelende duimtang
Bottelen en decanteren
5 per pak
180 mm
Geel
Groeven aan de buitenkant
Product Suggestions
Product Suggestions
Video's
SDS
Documentatie
Documentatie
Certificates
Speciale aanbiedingen
Speciale aanbiedingen