Learn More
Semadeni™ Polystyrene Yoghurt Pots
A robust sample cup made from transparent polystyrene.
Marca: Semadeni™ 127
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Consulta la politica di reso
Descrizione
- Transparent
- Manufactured from polystyrene (PS)
- Bottom diameter of 55 mm, top diameter of 72 mm, height of 75 mm
- Safe for use with foodstuffs
- Provided in packs of 1000
Specifica
No | |
1000/pk. | |
Transparent | |
Polystyrene | |
75 mm |
55 mm bottom, 72 mm top | |
180 mL | |
Yogurt Pot | |
Holding Samples |
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto