Learn More
Brand™ Petrischalen van polystyreen
Gemaakt van polystyreen.BRAND™ polystyreen petrischalen en deksels zijn robotisch samengesteld om de kans op besmetting te voorkomen. Transparant, met deksel voor eenmalig gebruik. Deksels zijn verkrijgbaar met of zonder ventilatie.
113.00 - 456.00
Specificatie
Kleur Transparant
Voor eenmalig gebruik Single-use
Materiaal Polystyreen
Vorm Round
Type Petrischaal
Meer specificaties weergeven
Producten 3
Produktcode Merk Diameter (metrisch) Hoogte (metrisch) Ontluchting Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
Produktcode Merk Diameter (metrisch) Hoogte (metrisch) Ontluchting Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
10253441
Bekijk documenten
Brand™
452005
94 mm 16 mm Ja
113.00
Only null left
Toevoegen aan winkelmandje
10171821
Bekijk documenten
Brand™
452010
55 mm 14 mm Yes
456.00
1620 stuks
Only null left
Toevoegen aan winkelmandje
10161821
Bekijk documenten
Brand™
452000
94 mm 16 mm nr.
118.00
480 stuks
Only null left
Toevoegen aan winkelmandje
Beschrijving
Beschrijving
  • Gemaakt van polystyreen.
  • Transparant, met wegwerpdeksel.
  • Verkrijgbaar met of zonder deksel met ventilatieopening.
  • Schalen en deksels zijn door een robot gemonteerd om het risico van besmetting te beperken.
Specificatie
Specificatie
Transparant
Polystyreen
Petrischaal
Single-use
Round
16 mm