Learn More
Antistatische weegschuitjes van polystyreen
Use these boats with microwave moisture analyzers. Polystyrene Anti-static Weighing Boats are shallow with a wide, flat bottom to resist tipping.
Merk:  N/A 9900785
Encompass
 Bekijk meerdere types van dit product via de
Produktcode. 10166222
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Bekijk hier alternatieve producten »
Beschrijving
Beschrijving
  • Rounded corners simplify transfer
  • Available in packs of 1000
Specificatie
Specificatie
Flat
Ja
Vierkant
Biologisch inert en bestendig tegen verdunde en zwakke zuren, waterige oplossingen, alcohol en bleekmiddelen
46 mm
8 mm
7 mL
Polystyreen
Antistatisch weegschuitje
Ideaal voor gebruik met magnetrons, weegschalen of vochtanalyseapparaten
46 mm
46 mm