Learn More
Polysorbate 85, Thermo Scientific Chemicals
14.47 - 168.84
Chemische identificatiekenmerken
CAS 9005-70-3
Moleculaire formule (C2H4O)x(C2H4O)z(C2H4O)y(C2H4O)wC42H76O7
Molecular Weight (g/mol) NaN
MDL-nummer MFCD01779641
InChI Key ZGEQUSWSYZZNAI-CLFAGFIQNA-N
Synoniem Polyoxyethylene (20) Sorbitan Trioleate, Polysorbate 85
SMILES CCCCCCCC\C=C/CCCCCCCC(=O)OCCOCC(OCCOC(=O)CCCCCCC\C=C/CCCCCCCC)C1OCC(OCCO)C1OCCO
Meer specificaties weergeven
Producten 4
Produktcode Merk Aantal Verpakking Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
Produktcode Merk Aantal Verpakking Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
10746432
Bekijk documenten
Thermo Scientific Acros
334150250
25 mL Glass bottle N/A N/A N/A
10505871
Bekijk documenten
Thermo Scientific Acros
334152500
250 mL Glass bottle
37.89
250 ml
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
10555481
Bekijk documenten
Thermo Scientific Acros
334150010
1 L Glass bottle
103.52
1 liter
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
11966941
Bekijk documenten
Thermo Scientific Acros
334150025
2.5 L Glass bottle
168.84
2.50 liter
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Beschrijving
Beschrijving
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specificatie
Chemische identificatiekenmerken
9005-70-3
NaN
ZGEQUSWSYZZNAI-CLFAGFIQNA-N
CCCCCCCC\C=C/CCCCCCCC(=O)OCCOCC(OCCOC(=O)CCCCCCC\C=C/CCCCCCCC)C1OCC(OCCO)C1OCCO
(C2H4O)x(C2H4O)z(C2H4O)y(C2H4O)wC42H76O7
MFCD01779641
Polyoxyethylene (20) Sorbitan Trioleate, Polysorbate 85
Specificatie
Polysorbate 85
2mg KOH/g max.
Liquid
>200°C
Authentic
83 to 98mg KOH/g
(C2H4O)x(C2H4O)z(C2H4O)y(C2H4O)wC42H76O7
3% Max.
Polyoxyethylene (20) Sorbitan Trioleate, Polysorbate 85
ZGEQUSWSYZZNAI-CLFAGFIQNA-N
NaN
Colorless
9005-70-3
1.0200g/mL
38 to 52mg KOH/g
1.4700 to 1.4720
1.02
300 mPa.s (25°C)
MFCD01779641
Solubility in water: soluble. Other solubilities: 100g/L isopropyl alcohol, xylene and mineral oil, insoluble in propylene glycol
CCCCCCCC\C=C/CCCCCCCC(=O)OCCOCC(OCCOC(=O)CCCCCCC\C=C/CCCCCCCC)C1OCC(OCCO)C1OCCO
Video's
Veiligheid en behandeling
Veiligheid en behandeling
Productidentificatie
  • Tween]TS 85