Learn More
Polysorbate 60, Thermo Scientific Chemicals
32.76 - 109.55
Chemische identificatiekenmerken
CAS | 9005-67-8 |
---|---|
Moleculaire formule | (C2H4O)y(C2H4O)w(C2H4O)x(C2H4O)zC24H46O6 |
Molecular Weight (g/mol) | 522.68 |
MDL-nummer | MFCD01780110 |
InChI Key | DEKFZWMENCCOFU-UHFFFAOYNA-N |
IUPAC Name | 2-{2-[3,4-bis(2-hydroxyethoxy)oxolan-2-yl]-2-(2-hydroxyethoxy)ethoxy}ethyl dodecanoate |
SMILES | CCCCCCCCCCCCCCCCCC(=O)OCCOCC(OCCO)C1OCC(OCCO)C1OCCO |
Produktcode | Merk | Aantal | Verpakking | Prijs | Hoeveelheid en beschikbaarheid | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Merk | Aantal | Verpakking | Prijs | Hoeveelheid en beschikbaarheid | ||||
10712111
|
Thermo Scientific Acros
278622500 |
250 mL | Glass bottle |
32.76
250 ml |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | ||||
10711921
|
Thermo Scientific Acros
278620010 |
1 L | Glass bottle |
83.93
|
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | ||||
10331084
|
Thermo Scientific Acros
278620025 |
2.5 L | Glass bottle |
109.55
2.50 liter |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | ||||
Beschrijving
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Chemische identificatiekenmerken
9005-67-8 | |
522.68 | |
DEKFZWMENCCOFU-UHFFFAOYNA-N | |
CCCCCCCCCCCCCCCCCC(=O)OCCOCC(OCCO)C1OCC(OCCO)C1OCCO |
(C2H4O)y(C2H4O)w(C2H4O)x(C2H4O)zC24H46O6 | |
MFCD01780110 | |
2-{2-[3,4-bis(2-hydroxyethoxy)oxolan-2-yl]-2-(2-hydroxyethoxy)ethoxy}ethyl dodecanoate |
Specificatie
Polysorbate 60 | |
2mg KOH/g max. | |
Paste at 25°C | |
>150°C | |
Authentic | |
1.08 | |
75-175 Pa.s (50°C) | |
MFCD01780110 | |
DEKFZWMENCCOFU-UHFFFAOYNA-N | |
2-{2-[3,4-bis(2-hydroxyethoxy)oxolan-2-yl]-2-(2-hydroxyethoxy)ethoxy}ethyl dodecanoate |
Yellow | |
9005-67-8 | |
1.0800g/mL | |
81 to 96mg KOH/g | |
45 to 55mg KOH/g | |
(C2H4O)y(C2H4O)w(C2H4O)x(C2H4O)zC24H46O6 | |
3% max. | |
Solubility in water: 100g/L. Other solubilities: 100g/L isopropyl alcohol, xylene, insoluble in propylene glycol and mineral oil | |
CCCCCCCCCCCCCCCCCC(=O)OCCOCC(OCCO)C1OCC(OCCO)C1OCCO | |
522.68 |