Learn More
Polysorbate 40, Thermo Scientific Chemicals
17.09 - 142.71
Chemische identificatiekenmerken
CAS | 9005-66-7 |
---|---|
Moleculaire formule | (C2H4O)w(C2H4O)x(C2H4O)z(C2H4O)yC22H42O6 |
Molecular Weight (g/mol) | 522.68 |
MDL-nummer | MFCD00165345 |
InChI Key | DVRFSZFBSOKHQW-UHFFFAOYNA-N |
Synoniem | Polyoxyethylene (20) Sorbitan Monopalmitate, Polysorbate 40 |
PubChem CID | 92329579 |
SMILES | CCCCCCCCCCCCCCCC(=O)OCCOCC(OCCO)C1OCC(OCCO)C1OCCO |
Produktcode | Merk | Aantal | Verpakking | Prijs | Hoeveelheid en beschikbaarheid | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Merk | Aantal | Verpakking | Prijs | Hoeveelheid en beschikbaarheid | ||||
10555291
|
Thermo Scientific Acros
334140250 |
25 mL | Glass bottle |
17.09
25 ml |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | ||||
10409252
|
Thermo Scientific Acros
334142500 |
250 mL | Glass bottle |
32.86
250 ml |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | ||||
10778112
|
Thermo Scientific Acros
334140010 |
1 L | Glass bottle |
75.58
1 liter |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | ||||
10559633
|
Thermo Scientific Acros
334140025 |
2.5 L | Glass bottle |
142.71
2.50 liter |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | ||||
Beschrijving
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Chemische identificatiekenmerken
9005-66-7 | |
522.68 | |
DVRFSZFBSOKHQW-UHFFFAOYNA-N | |
92329579 |
(C2H4O)w(C2H4O)x(C2H4O)z(C2H4O)yC22H42O6 | |
MFCD00165345 | |
Polyoxyethylene (20) Sorbitan Monopalmitate, Polysorbate 40 | |
CCCCCCCCCCCCCCCC(=O)OCCOCC(OCCO)C1OCC(OCCO)C1OCCO |
Specificatie
Polysorbate 40 | |
9005-66-7 | |
1.0500g/mL | |
89 to 105mg KOH/g | |
41 to 52mg KOH/g | |
(C2H4O)w(C2H4O)x(C2H4O)z(C2H4O)yC22H42O6 | |
MFCD00165345 | |
Solubility in water: 100g/L. Other solubilities: 100g/L isopropyl alcohol, xylene, insoluble in propylene glycol and mineral oil | |
CCCCCCCCCCCCCCCC(=O)OCCOCC(OCCO)C1OCC(OCCO)C1OCCO | |
522.68 |
Yellow | |
Viscous Liquid or Paste At 25°C | |
>200°C | |
Authentic | |
1.05 | |
ca.200 mPa.s (50°C) | |
Polyoxyethylene (20) Sorbitan Monopalmitate, Polysorbate 40 | |
DVRFSZFBSOKHQW-UHFFFAOYNA-N | |
2-{2-[3,4-bis(2-hydroxyethoxy)oxolan-2-yl]-2-(2-hydroxyethoxy)ethoxy}ethyl dodecanoate | |
92329579 |
Veiligheid en behandeling
Productidentificatie
- Tween]TS 40