Learn More
Polysorbate 20, Multi-Compendial, N.F., J.T. Baker™
Merk:  Avantor J.T.Baker 4116-06
Aantal 1 L
Verpakking Narrow Mouth Amber Glass Bottle
 Bekijk meerdere types van dit product via de
Produktcode. 15548264
  • 1310.00 / 1 liter
Beschrijving
Beschrijving
Specificatie
Chemische identificatiekenmerken
9005-64-5
522.68
HMFKFHLTUCJZJO-UHFFFAOYNA-N
CCCCCCCCCCCC(=O)OCCOCC(OCCO)C1OCC(OCCO)C1OCCO
(C2H4O)y(C2H4O)w(C2H4O)x(C2H4O)zC18H34O6
MFCD00165986
443314
Specificatie
Polysorbate 20
1 L
Narrow Mouth Amber Glass Bottle
(C2H4O)y(C2H4O)w(C2H4O)x(C2H4O)zC18H34O6
HMFKFHLTUCJZJO-UHFFFAOYNA-N
2-[2-[3,4-bis(2-hydroxyethoxy)oxolan-2-yl]-2-(2-hydroxyethoxy)ethoxy]ethyl dodecanoate
443314
9005-64-5
148.00°C
1L = 1.11kg
MFCD00165986
CCCCCCCCCCCC(=O)OCCOCC(OCCO)C1OCC(OCCO)C1OCCO
522.68
Multi-Compendial/NF