Learn More
Fisherbrand™ Polypropyleen buisjesrek
Rangschik 50 of 100 microbuisjes voor langetermijnopslag met een minimale footprint. Fisherbrand™-buisjesrekken van schuim zijn gemaakt van lichtgewicht schuim en zijn ontworpen voor stapelen met maximale stabiliteit. Wells zijn gerangschikt met extra ruimte om de buisjes gemakkelijker toegankelijk te maken.
Merk: Fisherbrand™ HS4283P
Beschrijving
- Lightweight microtube racks are ideal for long-term studies or tube storage
- Two-piece racks are constructed of expanded polystyrene (EPS) foam
- Extra spacing between wells allows easy gripping with fingertips
- Racks stack securely with nesting features on lid and base for minimal footprint
- Holds 1.5 to 2.0 mL reaction microtubes
Specificatie
Vriezerrek | |
Not Autoclavable | |
Reaction Vessels (1.5 to 2 mL) | |
50 | |
None | |
Non-sterile | |
210 x 110 x 71 mm | |
8.3 in. | |
4.3 in. | |
2.8 in. |
5 x 10 | |
Wit | |
Polystyreen | |
Rectangular | |
Yes | |
Reaction Microtubes | |
196.85 mm | |
110 mm | |
31.75 mm | |
11.5 mm |