Learn More
Buerkle™ Polypropylene Thread Adapter
Buerkle™ Polypropylene Thread Adapter facilitates the secure connection of pumps and discharge cocks to a variety of containers.
Marca: Buerkle™ 0600-1011
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Consulta la politica di reso
Descrizione
- Constructed of polypropylene
- Interchange the connections to different adapters
Specifica
Polypropylene | |
External: Tri-Sure; Internal: Mauser | |
Thread Adapter |
Pumps | |
Red |
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto