Learn More
Multiroir™ Stapelbare containers van polypropyleen
Use Multiroir™ Polypropylene Stacking Bins with Handles for manual or automated handling during transport and storage. The bins guarantee a stacking of more than 600 kg and are available in silver gray and black.
31.61 - 82.13
Specificatie
Certificeringen/conformiteit | European Standard |
---|---|
Materiaal | Polypropylene |
Vorm | Rectangular |
Voor gebruik met (toepassing) | Transport and Warehouse Logistics |
Producttype | Transport Box |
Produktcode | Merk | Inhoud (metrisch) | Afmetingen (L x B x H) | Prijs | Hoeveelheid en beschikbaarheid | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Merk | Inhoud (metrisch) | Afmetingen (L x B x H) | Prijs | Hoeveelheid en beschikbaarheid | ||||
11740604
|
Multiroir™
AEG86/42 |
172 L | 800 x 600 x 420 mm | N/A | |||||
11720604
|
Multiroir™
AEG64/27 |
66 l | 600 x 400 x 270 mm | N/A | |||||
11730604
|
Multiroir™
AEG64/42 |
88 L | 600 x 400 x 420 mm | N/A | |||||
Beschrijving
- With handles
- Guarantee a stacking of more than 600 kg
- Ideal for manual or automated handling
- Smooth walls and bottoms
Specificatie
European Standard | |
Rectangular | |
Transport Box |
Polypropylene | |
Transport and Warehouse Logistics | |
1 Each |