Learn More
Vitlab™ Lepel van polypropyleen
Gebruik deze corrosiebestendige scheppen voor toepassingen in de voedselindustrie. VITLAB™ polypropyleen scheppen zijn lichter dan metaal, vormen geen deuken en zijn goed bestand tegen chemicaliën. Ook geschikt als weegschep.
Merk:  Vitlab™ 39794
 Bekijk meerdere types van dit product via de
Produktcode. 10139930
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Bekijk hier alternatieve producten »
Beschrijving
Beschrijving
  • White polypropylene scoop
  • With precision formed filling edge and comfortable, stable handle
  • Easily readable volume quantities on the upper side of the handle
Specificatie
Specificatie
Maatlepels
250 ml
Voor contact met voedsel
Polypropyleen
Wit
260 mm