Learn More
Cole-Parmer™ Miniatuur terugslagklep van polypropyleen
Installeer deze terugslagkleppen in elke positie. Polypropyleen miniatuurterugslagkleppen zijn ideaal voor gebruik bij vloeistoffen en gassen voor druk- of vacuümtoepassingen. Kleppen hebben een tegendruk van 1 psi nodig voor een goede afdichting.
Merk: Cole-Parmer™ 98553-12
This item is not returnable.
View return policy
Beschrijving
- PP body and Viton™ diaphragm
- Breaking pressure is 0.18 psi, closing pressure is 0.014 psi
- Maximum temperature (at maximum psi) is 93°C
Specificatie
Buisdiameter: 6.4 mm | |
Overbrengen van vloeistoffen en gassen onder druk of vacuüm | |
Elk 1 | |
Miniatuur terugslagklep |
Polypropyleen | |
93 °C | |
93 °C |