Learn More
Masterflex™ Haakse knelkoppeling leidingadapter, mannelijk, polypropyleen
These Male Compression Pipe Adapter Fittings work well with rigid tubing, including tubing made from fluoropolymers, other rigid plastics and metals.
26.25 - 26.55
Specificatie
Materiaal | Polypropyleen |
---|---|
Min. Operating Temperature (Metric) | 0°C |
Verpakkingshoeveelheid | Pakket 10 |
Inclusief | Mannelijke pijpadapter-elleboogconnector; ethyleenoxidesterilisatie, |
Maximumdruk | 220 psi |
Produktcode | Merk | Voor gebruik met | Poortgrootte | Schroefdraadmaat | Prijs | Hoeveelheid en beschikbaarheid | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Merk | Voor gebruik met | Poortgrootte | Schroefdraadmaat | Prijs | Hoeveelheid en beschikbaarheid | |||
11701204
|
Masterflex™
06386-20 |
1/4 tubing O.D. x 1/4 in. NPT(M) | 9/32 inch; 1 x 1-11/32 inch | 0.25 inch. NPT(M) | N/A | ||||
11791194
|
Masterflex™
06386-10 |
1/4 tubing O.D. x 1/8 in. NPT(M) | 1/4 in. orifice; 1 x 1-1/4 in. | 0.125 in. NPT(M) | N/A | ||||
11781194
|
Masterflex™
06386-05 |
1/8 tubing O.D. x 1/8 in. NPT(M) | 3/32 in. orifice; 11/16 x 27/32 in. | 0.125 in. NPT(M) | N/A | ||||
Beschrijving
- Male pipe adapter elbow connector compression fitting
- Polypropylene construction
- Available in packs of ten
- Very good chemical resistance
- Rated to 220psi maximum at 25°C
- Usable from 0° to 100°C
- Compression fitting with nut that compresses rigid tubing against fitting body
- No leaks, flow restrictions or costly downtime
Specificatie
Polypropyleen | |
Pakket 10 | |
220 psi | |
Klemringkoppeling |
0°C | |
Mannelijke pijpadapter-elleboogconnector; ethyleenoxidesterilisatie, | |
100°C |