Learn More
Masterflex™ Polypropylene Male Pipe Adapter Elbow Connector Barbed Fitting
27.75 - 32.25
Specificatie
Materiaal | Polypropylene |
---|---|
Verpakkingshoeveelheid | 10 Pack |
Inclusief | NPT male pipe adapter elbow connector; ETO or gamma sterilization |
Producttype | Barbed Fitting |
Produktcode | Merk | Voor gebruik met | Prijs | Hoeveelheid en beschikbaarheid | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Merk | Voor gebruik met | Prijs | Hoeveelheid en beschikbaarheid | |||||
11720319
|
Masterflex™
40610-55 |
1/8 NPT Thread x 3/8 in. tubing I.D. |
32.25
10 stuks |
|
|||||
11730329
|
Masterflex™
40610-43 |
3/8 NPT Thread to 1/2 in. tubing I.D. |
27.75
10 stuks |
|
|||||
Specificatie
Polypropylene | |
10 Pack | |
NPT male pipe adapter elbow connector; ETO or gamma sterilization | |
Barbed Fitting |