Learn More
VITLAB™ VITsafe™ veiligheidswasflessen met brede opening van transparant LDPE
Bedrukt met duurzame veiligheidssymbolen en andere belangrijke informatie voor optimale laboratoriumveiligheid. Vitlab™ VITsafe™-wasflessen met brede opening hebben een kleurgecodeerde ventilatiedop voor eenvoudige visuele identificatie van de media.
Merk: VITLAB™ 1352859
This item is not returnable.
View return policy
Beschrijving
- Manufactured from PE-LD (or PP for Acetone and MEK), spray tube from PP
- Complies in accordance to Directive (EC) No. 1272/2008 (GHS)
- Imprinted with:
- Material name in German, English, French and Spanish
- Chemical formula, CAS No, hazard pictogram, signal word
- Risk Phrases (H phrases), safety phrases (P phrases), as well as NFPA Code
- Precise spray jet and optimised medium backflow through the continuous and finely drawn tip of the spray tube
- The VENT-CAP design oprevents almost all static overpressure minimizing leakage or dripping
Specificatie
500 ml | |
Helder rood | |
Ja | |
166 mm | |
Polypropyleen | |
Ventilatieopening |
LDPE | |
Richtlijn (EG) Nr. 1272/2008 (GHS) | |
Breed | |
Ethyl Acetate | |
76 mm |