Learn More
VITLAB™ VITsafe™ veiligheidswasflessen met brede opening van transparant LDPE
Bedrukt met duurzame veiligheidssymbolen en andere belangrijke informatie voor optimale laboratoriumveiligheid. Vitlab™ VITsafe™-wasflessen met brede opening hebben een kleurgecodeerde ventilatiedop voor eenvoudige visuele identificatie van de media.
Merk:  VITLAB™ 1452829
 Bekijk meerdere types van dit product via de
Produktcode. 15732076
  • 138.78 /
Only null left
Toevoegen aan winkelmandje
Beschrijving
Beschrijving
  • Manufactured from PE-LD (or PP for Acetone and MEK), spray tube from PP
  • Complies in accordance to Directive (EC) No. 1272/2008 (GHS)
  • Imprinted with:
    • Material name in German, English, French and Spanish
    • Chemical formula, CAS No, hazard pictogram, signal word
    • Risk Phrases (H phrases), safety phrases (P phrases), as well as NFPA Code
  • Precise spray jet and optimised medium backflow through the continuous and finely drawn tip of the spray tube
  • The VENT-CAP design oprevents almost all static overpressure minimizing leakage or dripping
Specificatie
Specificatie
500 ml
Rood
Ja
166 mm
Polypropyleen
Ventilatieopening
LDPE
Directive (EC) No. 1272/2008 (GHS)
Breed
Acetone
76 mm