Learn More
Buerkle™ Cilindrische L-connectors van polypropyleen
Vervaardigd van polypropyleen voor een hoge thermische bestendigheid. Buerkle™ cilindrische L-connectoren van polypropyleen zijn bestand tegen temperaturen tot 135 °C.
Merk:  Buerkle™ 8707-0012
 Bekijk meerdere types van dit product via de
Produktcode. 10229120
  • 9.20 /
Only null left
Toevoegen aan winkelmandje
Beschrijving
Beschrijving
Cylindrical right angle hose connector
  • Polypropylene
  • Autoclavable to 121°C
  • Suitable for foodstuff
  • Available in a wide range of diameters for varying hose sizes
Specificatie
Specificatie
EU Foodstuffs, RoHS
Polypropylene
10/Pk.; 20/Scale
Cylindrical L
135°C
Autoclavable
11 to 13 mm Hose
Up to 135°C Temperature-Resistant
Transparent
Angled Connector