Learn More
Tenak™ Polypropylene Cryoboxes
144.00 - 173.04
Specificatie
Materiaal | Polypropylene |
---|---|
Vorm | Square |
Type | Cryo Box |
Aantal | 36 Pack |
Breedte (metrisch) | 130 mm |
Produktcode | Merk | Kleur | Registraties | Prijs | Hoeveelheid en beschikbaarheid | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Merk | Kleur | Registraties | Prijs | Hoeveelheid en beschikbaarheid | ||||
15210564
|
Tenak™
TE22300 |
Blue | 1.2 to 2 mL Cryogenic Vials | N/A | |||||
15250564
|
Tenak™
TE22320 |
Yellow | 1.2 to 2 mL Cryogenic Vials | N/A | |||||
12459350
|
Tenak™
TE22290 |
Blue | Centrifuge Tubes | N/A | |||||
12479350
|
Tenak™
TE22292 |
Neutral | Centrifuge Tubes | N/A | |||||
12489350
|
Tenak™
TE22293 |
Red | Centrifuge Tubes | N/A | |||||
Specificatie
Polypropylene | |
Cryo Box | |
130 mm |
Square | |
36 Pack | |
50 mm |