Learn More
Ratiolab™ Cryodozen van polypropyleen
Use these polypropylene boxes for low-temperature tube storage. Fisherbrand™ Polypropylene Cryo Boxes are ideal for sample storage and transportation.
Merk:  Ratiolab™ 5120014
 Bekijk meerdere types van dit product via de
Produktcode. 15901641
  • 26.19 / 5 stuks
Only null left
Toevoegen aan winkelmandje
Beschrijving
Beschrijving
  • High quality polypropylene
  • Available in natural and other colors
  • Autoclavableli>
  • Temperature-resistant from -90 to +121°C
  • 81 places, 9 x 9 grid, numerically coded
  • Robust hinge with safe snap-on lid
  • Stackable for safe transport
  • Drain bores at the bottom for dew liquids
  • Removable grid inserts
  • Cryo Boxes can also be used for larger vessels by removing the grid inserts
Specificatie
Specificatie
Snap-On Lid
Polypropyleen
Cryodozen met rasters
Voor cryobuisjes van 1.2 tot 2 mL
-90°C
133 mm
52 mm
Blauw
Square
Voor cryobuisjes van 1.2 tot 2 mL
121°C
5 per pak
133 mm