Learn More
Vitlab™ Pincet van polyoxymethyleen
Vervaardigd van POM voor uitstekende dimensionale stabiliteit. VITLab™ polyoxymethyleen pincet heeft groeven aan de buitenkant voor optimale hantering en greep.
Merk:  Vitlab™ 68099
 Bekijk meerdere types van dit product via de
Produktcode. 11847910
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Bekijk hier alternatieve producten »
Beschrijving
Beschrijving
  • For bottling and decanting
  • Yello
  • Blunt
  • Elastic
  • Very good resilience
Specificatie
Specificatie
Afgerond uiteinde
115 mm
5 per pak
Tang
Polyoxymethyleen
Tang
Voor autoclaven, bottelen en decanteren