Learn More
Polymyxin B Sulfate MP Biomedicals
170.00 - 824.00
Chemische identificatiekenmerken
CAS 1405-20-5
Moleculaire formule C48H84N16O17S
Molecular Weight (g/mol) 1189.36
MDL-nummer MFCD00131991
InChI Key HNDFYNOVSOOGDU-UHFFFAOYNA-N
Synoniem Aerosporin
PubChem CID 133109994
IUPAC Name N-[(2S)-4-amino-1-[[(2S,3R)-1-[[(2S)-4-amino-1-oxo-1-[[(3S,6S,18R)-6,9,18-tris(2-aminoethyl)-15-benzyl-3-[(1R)-1-hydroxyethyl]-12-(2-methylpropyl)-2,5,8,11,14,17,20-heptaoxo-1,4,7,10,13,16,19-heptazacyclotricos-21-yl]amino]butan-2-yl]amino]-3-hydroxy-1-ox
SMILES OS(O)(=O)=O.CC(C)CC1NC(=O)C(CC2=CC=CC=C2)NC(=O)C(CCN)NC(=O)C(CCNC(=O)C(CCO)NC(=O)C(CCN)NC(=O)C(CCN)NC1=O)NC(=O)C(CCN)NC(=O)C(CCO)NC(=O)C(CCN)NC=O
Meer specificaties weergeven
Producten 4
Produktcode Merk Aantal Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
Produktcode Merk Aantal Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
11467660
Bekijk documenten
MP Biomedicals
0210056505
5 mU
170.00
11477660
Bekijk documenten
MP Biomedicals
0210056510
10 mU
251.00
11487660
Bekijk documenten
MP Biomedicals
0210056525
25 mU
491.00
11497660
Bekijk documenten
MP Biomedicals
0210056550
50 mU
824.00
Currently unavailable: We have no information on when this product will be available.
Bekijk hier alternatieve producten
Beschrijving
Beschrijving
Specificatie
Chemische identificatiekenmerken
1405-20-5
1189.36
HNDFYNOVSOOGDU-UHFFFAOYNA-N
133109994
OS(O)(=O)=O.CC(C)CC1NC(=O)C(CC2=CC=CC=C2)NC(=O)C(CCN)NC(=O)C(CCNC(=O)C(CCO)NC(=O)C(CCN)NC(=O)C(CCN)NC1=O)NC(=O)C(CCN)NC(=O)C(CCO)NC(=O)C(CCN)NC=O
C48H84N16O17S
MFCD00131991
Aerosporin
N-[(2S)-4-amino-1-[[(2S,3R)-1-[[(2S)-4-amino-1-oxo-1-[[(3S,6S,18R)-6,9,18-tris(2-aminoethyl)-15-benzyl-3-[(1R)-1-hydroxyethyl]-12-(2-methylpropyl)-2,5,8,11,14,17,20-heptaoxo-1,4,7,10,13,16,19-heptazacyclotricos-21-yl]amino]butan-2-yl]amino]-3-hydroxy-1-ox
Specificatie
Polymyxin B Sulfate
Aerosporin Activity: >6, 000 u/mg
1405-20-5
C48H84N16O17S
Aerosporin
OS(O)(=O)=O.CC(C)CC1NC(=O)C(CC2=CC=CC=C2)NC(=O)C(CCN)NC(=O)C(CCNC(=O)C(CCO)NC(=O)C(CCN)NC(=O)C(CCN)NC1=O)NC(=O)C(CCN)NC(=O)C(CCO)NC(=O)C(CCN)NC=O
1189.36
1385.61
Polymixin B Sulfate
Powder
White
MFCD00131991
HNDFYNOVSOOGDU-UHFFFAOYNA-N
N-[(2S)-4-amino-1-[[(2S,3R)-1-[[(2S)-4-amino-1-oxo-1-[[(3S,6S,18R)-6,9,18-tris(2-aminoethyl)-15-benzyl-3-[(1R)-1-hydroxyethyl]-12-(2-methylpropyl)-2,5,8,11,14,17,20-heptaoxo-1,4,7,10,13,16,19-heptazacyclotricos-21-yl]amino]butan-2-yl]amino]-3-hydroxy-1-ox
133109994
Video's
Veiligheid en behandeling
Veiligheid en behandeling
Recommended Storage : Store at 2° to 8°C.
Productidentificatie
  • Polymyxin B Sulfate
Signaalwoord
  • Waarschuwing
Gevarencategorie
  • Acute toxiciteit Categorie 4
Gevarenaanduiding
  • H302-Schadelijk bij inslikken.
Veiligheidsmaatregel
  • P101-Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.
  • P102-Buiten het bereik van kinderen houden.
  • P103-Alvorens te gebruiken, het etiket lezen.
  • P264-Na het werken met dit product grondig wassen.
  • P270-Niet eten, drinken of roken tijdens het gebruik van dit product.
  • P301+P312-NA INSLIKKEN: bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM / arts/ raadplegen.
  • P330-De mond spoelen.
  • P501b-Inhoud/verpakking afvoeren naar verwerken volgens de plaatselijke/regionale/nationale/internationale voorschriften.
Aanvullende informatie
  • MIXTURE LIST-Bevat: polymyxin B sulphate