Learn More
Macherey-Nagel™ Polygoprep™ 60 to 30 CN
Merk:  Macherey-Nagel™ 711017.100
 Bekijk meerdere types van dit product via de
Produktcode. 10184641
  • 200.00 /
Beschrijving
Beschrijving
Specificatie
Specificatie
25 to 40 μm
POLYGOPREP 60 to 30
2 to 8
POLYGOPREP CN
Polygoprep
Liquid Chromatography
60 Å
Liquid Chromatography
0.1 kg
350 m2/g
Silica