Learn More
Macherey-Nagel™ Polygoprep™ 60 to 20 C18
212.00 - 1570.00
Specificatie
Partikelgrootte | 15 to 25 μm |
---|---|
Poriegrootte | 60 Å |
Stationaire fase | POLYGOPREP 60 to 20 |
Techniek | Liquid Chromatography |
pH | 2 to 8 |
Produktcode | Merk | Aantal | Prijs | Hoeveelheid en beschikbaarheid | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Merk | Aantal | Prijs | Hoeveelheid en beschikbaarheid | |||||
10491072
|
Macherey-Nagel™
711031.100 |
0.1 kg |
212.00
|
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | |||||
10002651
|
Macherey-Nagel™
711031.1000 |
1 kg |
1570.00
|
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | |||||
Specificatie
15 to 25 μm | |
POLYGOPREP 60 to 20 | |
2 to 8 | |
350 m2/g | |
Silica |
60 Å | |
Liquid Chromatography | |
POLYGOPREP C18 | |
Polygoprep | |
Liquid Chromatography |