Learn More
Poly(dimethylsiloxane), Thermo Scientific Chemicals
111.56 - 608.03
Chemische identificatiekenmerken
CAS | 9016-00-6 |
---|---|
Moleculaire formule | (C2H6OSi)n |
Molecular Weight (g/mol) | 74.15 |
MDL-nummer | MFCD00084411 |
InChI Key | SEUDSDUUJXTXSV-UHFFFAOYSA-N |
Synoniem | Simethicone, Dimethicone, PDMS |
IUPAC Name | dimethylsilanone |
SMILES | C[Si](C)(-*)O-* |
Produktcode | Merk | Aantal | Verpakking | Prijs | Hoeveelheid en beschikbaarheid | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Merk | Aantal | Verpakking | Prijs | Hoeveelheid en beschikbaarheid | ||||
10143910
|
Thermo Scientific Acros
178442500 |
250 g | Glass bottle |
111.56
|
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | ||||
10521821
|
Thermo Scientific
178445000 |
500 g | Glass bottle |
173.87
|
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | ||||
10494215
|
Thermo Scientific Acros
178440025 |
2.5 kg | Glass bottle |
608.03
|
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | ||||
Beschrijving
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Chemische identificatiekenmerken
9016-00-6 | |
74.15 | |
SEUDSDUUJXTXSV-UHFFFAOYSA-N | |
dimethylsilanone |
(C2H6OSi)n | |
MFCD00084411 | |
Simethicone, Dimethicone, PDMS | |
C[Si](C)(-*)O-* |
Specificatie
Poly(dimethylsiloxane) | |
Oil, Free From Suspended Matter | |
{Si(CH3)2O-}x | |
96%5g/mL | |
Simethicone, Dimethicone, PDMS | |
C[Si](C)(-*)O-* | |
74.15 | |
Passes Test | |
100mPa·s (25°C) |
9016-00-6 | |
(C2H6OSi)n | |
MFCD00084411 | |
10, 8374 | |
SEUDSDUUJXTXSV-UHFFFAOYSA-N | |
dimethylsilanone | |
Authentic | |
1.4030 to 1.4050 (20°C, 589nm) |
Veiligheid en behandeling
missing translation for 'rtecsNumber' : TQ2690000
Productidentificatie
- Poly(dimethylsiloxane)