Learn More
VITLAB™ PMP Griffinbeker
Maak uw werk bij het hanteren van allerlei vloeistoffen gemakkelijker en veiliger met deze polymethylpenteen bekers. VITLAB™-PMP Griffinbekers hebben een gemakkelijk afleesbare rode schaalverdeling met reliëfdruk.
Merk: VITLAB™ 61503
This item is not returnable.
View return policy
Beschrijving
- Crystal clear transparent graduated beakers
- For autoclaving, models with raised graduations are recommended
- To preserve markings, clean at no higher than 60°C
Specificatie
Kristalhelder | |
PMP (polymethylpenteen) | |
187 mm | |
Ja | |
Conform ISO 7056 | |
Griffin |
2000 ml | |
Voor volumemetingen | |
Griffinbeker | |
Ja | |
Gedrukte rode schaal |