Learn More
VITLAB™ PMP Griffinbeker
Maak uw werk bij het hanteren van allerlei vloeistoffen gemakkelijker en veiliger met deze polymethylpenteen bekers. VITLAB™-PMP Griffinbekers hebben een gemakkelijk afleesbare rode schaalverdeling met reliëfdruk.
Merk:  VITLAB™ 61203
 Bekijk meerdere types van dit product via de
Produktcode. 10201131
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Bekijk hier alternatieve producten »
Beschrijving
Beschrijving
  • Crystal clear transparent graduated beakers
  • For autoclaving, models with raised graduations are recommended
  • To preserve markings, clean at no higher than 60°C
Specificatie
Specificatie
Crystal Clear
PMP
126.5 mm
Autoclavable
ISO 7056
Griffin
600 mL
For Volume Measurement
Griffin Beaker
Yes
Red Printed Scale