Learn More
VITLAB™ PMP Griffinbeker
Maak uw werk bij het hanteren van allerlei vloeistoffen gemakkelijker en veiliger met deze polymethylpenteen bekers. VITLAB™-PMP Griffinbekers hebben een gemakkelijk afleesbare rode schaalverdeling met reliëfdruk.
Merk:  VITLAB™ 61403
 Bekijk meerdere types van dit product via de
Produktcode. 10109370
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Bekijk hier alternatieve producten »
Beschrijving
Beschrijving
  • Crystal clear transparent graduated beakers
  • For autoclaving, models with raised graduations are recommended
  • To preserve markings, clean at no higher than 60°C
Specificatie
Specificatie
Kristalhelder
PMP
147 mm
Ja
Conform ISO 7056
Griffin
1000 ml
Voor volumemetingen
Griffinbeker
Ja
Gedrukte rode schaal