Learn More
Grant Instruments™ Plastic Pump Connector
Plastic pump inlet/outlet connector for use with Grant Refrigerated Baths and Heating Circulators
54.35
Specificatie
Temperatuurbereik -50°C to +200°C
Type Pump Connector
Materiaal Plastic
Meer specificaties weergeven
Producten 2
Produktcode Merk Voor gebruik met (apparatuur) Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
Produktcode Merk Voor gebruik met (apparatuur) Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
15142595
Bekijk documenten
Grant Instruments™
P-M11
Fits 15mm dia. Tubing
54.35
1 stuk
Bekijk hier alternatieve producten
Bespaar tot wel  
»
Only null left
Toevoegen aan winkelmandje
15132595
Bekijk documenten
Grant Instruments™
P-M6
Fits 9mm dia. Tubing
54.35
1 stuk
Bekijk hier alternatieve producten
Bespaar tot wel  
»
Only null left
Toevoegen aan winkelmandje
Beschrijving
Beschrijving
  • Replacement plastic pump inlet/outlet connector
  • Temperature range: -50 to 200°C
Specificatie
Specificatie
-50°C to +200°C
Pump Connector
Plastic