Learn More
Brady™ Plastic Mini Pictogram Signs
11.75 - 12.95
Specificatie
Certificeringen/conformiteit | BGV A 8 (VBG 125), DIN 4844 |
---|---|
Materiaal | Plastic |
Type kleefmiddel | Permanent Acrylic |
Voor gebruik met (toepassing) | Used for pictograms and blank panels |
Dikte | 0.026 mm |
Produktcode | Merk | Hoogte (metrisch) | Prijs | Hoeveelheid en beschikbaarheid | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Merk | Hoogte (metrisch) | Prijs | Hoeveelheid en beschikbaarheid | |||||
10506710
|
Brady™
802054 |
50 mm |
12.95
Pack of 10 |
|
|||||
10029789
|
Brady™
802053 |
20 mm |
11.75
Pack of 15 |
|
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
Especificaciones
BGV A 8 (VBG 125), DIN 4844 | |
Permanent Acrylic | |
0.026 mm | |
Triangular | |
Mini Pictogram Safety Sign |
Plastic | |
Used for pictograms and blank panels | |
-20°C to 80°C | |
Warning signs | |
Black on Yellow |
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto