Learn More
Buerkle™ Kunststof trechters voor algemeen gebruik
Ontworpen voor algemeen gebruik. Buerkle™ kunststof trechters hebben een ophangoogje voor veilig vullen.
Merk: Buerkle™ 9602-0100
This item is not returnable.
View return policy
Beschrijving
- Suitable for foodstuff
- Available in polyethylene or polypropylene
- Wide range of sizes
Specificatie
100 mm | |
Polypropyleen | |
Suspension eyelet |
10 mm | |
Voor voedingsmiddelen | |
Funnel |