Learn More
Pipetman Neo™ pipet
Gemaakt door Gilson™. Gilson™ Pipetman Neo™-pipetten zijn afzonderlijk gekalibreerd en worden geleverd met een certificaat van conformiteit.
Merk: Gilson F144562
This item is not returnable.
View return policy
Beschrijving
- Conform striktere normen dan die door bestuursorganen worden voorgeschreven
- Toegestane fouten zijn 2 keer beter dan die conform ISO 8655 worden aanbevolen
- Afzonderlijk gekalibreerd en geleverd met een certificaat van conformiteit
- Voor een goede traceerbaarheid voorzien van een gegraveerd identificatienummer
Specificatie
±0.025, ±0.075, ±0.1μL | |
D10, DL10, DF10ST, DFL10ST | |
PVDF, Stainless Steel | |
1 | |
Pipette | |
Color coded push button, PVDF handle, Stainless Steel tip ejectors, universal tip holder |
CE, IS0 8655, ISO 9001 | |
Ja | |
P10N | |
Pipetman Neo | |
Ergonomisch |