Learn More
α-Pinene, 97%, stabilized with α-Tocopherol, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 80-56-8 | C10H16 | 136.24 g/mol
27.03 - 274.37
Chemische identificatiekenmerken
CAS | 80-56-8 |
---|---|
Moleculaire formule | C10H16 |
Molecular Weight (g/mol) | 136.24 |
MDL-nummer | MFCD00001339 |
InChI Key | GRWFGVWFFZKLTI-UHFFFAOYSA-N |
Synoniem | alpha-pinene, 2-pinene, .alpha.-pinene, acintene a, pinene isomer, 2,6,6-trimethylbicyclo 3.1.1 hept-2-ene, pinene, alpha, pin-2 3-ene, bicyclo 3.1.1 hept-2-ene, 2,6,6-trimethyl, +-a-pinene |
PubChem CID | 6654 |
ChEBI | CHEBI:36740 |
IUPAC Name | 4,6,6-trimethylbicyclo[3.1.1]hept-3-ene |
SMILES | CC1=CCC2CC1C2(C)C |
Produktcode | Merk | Aantal | Verpakking | Prijs | Hoeveelheid en beschikbaarheid | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Merk | Aantal | Verpakking | Prijs | Hoeveelheid en beschikbaarheid | ||||
10701441
|
Thermo Scientific Acros
164360050 |
5 g | Glass bottle |
27.03
|
Please sign in to purchase this item. Need a web account? Register with us today! | ||||
10397530
|
Thermo Scientific Acros
164362500 |
250 g | Glass bottle |
99.19
|
Please sign in to purchase this item. Need a web account? Register with us today! | ||||
10584634
|
Thermo Scientific Acros
164360010 |
1 kg | Glass bottle |
274.37
|
Please sign in to purchase this item. Need a web account? Register with us today! | ||||
Beschrijving
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Chemische identificatiekenmerken
80-56-8 | |
136.24 | |
GRWFGVWFFZKLTI-UHFFFAOYSA-N | |
6654 | |
4,6,6-trimethylbicyclo[3.1.1]hept-3-ene |
C10H16 | |
MFCD00001339 | |
alpha-pinene, 2-pinene, .alpha.-pinene, acintene a, pinene isomer, 2,6,6-trimethylbicyclo 3.1.1 hept-2-ene, pinene, alpha, pin-2 3-ene, bicyclo 3.1.1 hept-2-ene, 2,6,6-trimethyl, +-a-pinene | |
CHEBI:36740 | |
CC1=CCC2CC1C2(C)C |
Specificatie
α-Pinene | |
80-56-8 | |
100.0 | |
Colorless | |
154.0°C to 157.0°C | |
Authentic | |
C10H16 | |
MFCD00001339 | |
0.85 | |
Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in glacial acetic acid,soluble in alcohol,chloroform and ether | |
CC1=CCC2CC1C2(C)C | |
0.8% alpha-tocopherol | |
6654 | |
<7 mm2/s (40°C) | |
97% |
97% | |
96.0 | |
-55.0°C | |
0.8500g/mL | |
38°C | |
96% min. (GC) | |
1.4650 to 1.4670 | |
15, 7556 | |
alpha-pinene, 2-pinene, .alpha.-pinene, acintene a, pinene isomer, 2,6,6-trimethylbicyclo 3.1.1 hept-2-ene, pinene, alpha, pin-2 3-ene, bicyclo 3.1.1 hept-2-ene, 2,6,6-trimethyl, +-a-pinene | |
GRWFGVWFFZKLTI-UHFFFAOYSA-N | |
4,6,6-trimethylbicyclo[3.1.1]hept-3-ene | |
136.24 | |
CHEBI:36740 | |
136.24 | |
Liquid |
Veiligheid en behandeling
GHS H Statement
Flammable liquid and vapor.
May be fatal if swallowed and enters airways.
Causes skin irritation.
May cause an allergic skin reaction.
Harmful if swallowed.
Very toxic to aquatic life with long lasting
GHS P Statement
Keep away from heat/sparks/open flames/hot surfaces.
- No smoking.
Wear protective gloves/protective clothing.
IF SWALLOWED: Immediately call a POISON CENTER or doctor/physician.
IF ON SKIN (or hair): Take off imm
GHS Signal Word: Danger
missing translation for 'einecsNumber' : 201-291-9
missing translation for 'rtecsNumber' : DT7000000
missing translation for 'tsca' : TSCA
- alpha-Pinene
Signaalwoord
- Gevaar
Gevarencategorie
- Acute toxiciteit Categorie 4
- AQUATISCH GEVAAR OP LANGE TERMIJN Categorie 1 voor chronische toxiciteit
- ACUUT AQUATISCH GEVAAR Categorie 1 voor acute toxiciteit
- Aspiratietoxiciteit categorie 1
- Ontvlambare vloeistof Categorie 3
- Huidcorrosie/-irritatie Indeling Categorie 2
- Sensibilisering van de huid Categorie 1
Gevarenaanduiding
- H226-Ontvlambare vloeistof en damp.
- H302-Schadelijk bij inslikken.
- H304-Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt.
- H315-Veroorzaakt huidirritatie.
- H317-Kan een allergische huidreactie veroorzaken.
- H400-Zeer giftig voor in het water levende organismen.
- H410-Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
Veiligheidsmaatregel
- P210-Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken.
- P264-Na het werken met dit product grondig wassen.
- P280-Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
- P301+P310-NA INSLIKKEN: onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts/ raadplegen.
- P303+P361+P353-BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Huid met water afspoelen/afdouchen.
- P333+P313-Bij huidirritatie of uitslag: een arts raadplegen.
Aanvullende informatie
- MIXTURE LIST-Bevat: .alpha.-Pinene