Learn More
Thermo Scientific™ OPD (o-phenylenediamine dihydrochloride)
Water-soluble horseradish peroxidase (HRP) substrate that produces a yellow-orange product detectable at 492nm by ELISA plate readers.
Merk: Thermo Scientific™ 34005
109.25 EUR valid until 2025-08-22
Use promo code "24148" to get your promotional price.
Beschrijving
Thermo Scientific™ Pierce OPD is a water-soluble substrate for horseradish peroxidase (HRP) that produces a yellow-orange product detectable at 492nm by ELISA plate readers.
OPD (o-phenylenediamine dihydrochloride) yields a water-soluble yellow-orange product when reacted with peroxidase with an absorbance maximum of 492nm. OPD can easily be dissolved in a substrate buffer such as Thermo Scientific Stable Peroxide Substrate Buffer (Part No. 34062).Highlights:
- Water soluble product when reacted with peroxidase
- Absorbance maximum of 492nm
Specificatie
Pierce OPD Powder | |
25 g | |
Chemical Substrate | |
Upon receipt store product at -20°C. Product is shipped at ambient temperature. |
ELISA Substrate | |
Colorimetric | |
HRP (Horseradish Peroxidase) |
Veiligheid en behandeling
- OPD (o-phenylenediamine dihydrochloride)
Signaalwoord
- Gevaar
Gevarencategorie
- Acute toxiciteit Categorie 3
- Acute toxiciteit Categorie 4
- Kankerverwekkendheid Categorie 2
- Ernstig oogletsel/oogirritatie Categorie 2
- Mutageniteit van geslachtscellen Categorie 2
- Sensibilisering van de huid Categorie 1
Gevarenaanduiding
- H301-Giftig bij inslikken.
- H311-Giftig bij contact met de huid.
- H317-Kan een allergische huidreactie veroorzaken.
- H319-Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
- H341-Verdacht van het veroorzaken van genetische schade.
- H351-Verdacht van het veroorzaken van kanker.
Veiligheidsmaatregel
- P201-Alvorens te gebruiken de speciale aanwijzingen raadplegen.
- P202-Pas gebruiken nadat u alle veiligheidsvoorschriften gelezen en begrepen heeft.
- P260-Stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel niet inademen.
- P264-Na het werken met dit product grondig wassen.
- P301+P310-NA INSLIKKEN: onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts/ raadplegen.
- P303+P361+P353-BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Huid met water afspoelen/afdouchen.
- P304+P340-NA INADEMING: de persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen.
- P305+P351+P338-BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
- P310-Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts/ raadplegen.
- P405-Achter slot bewaren.
- P501b-Inhoud/verpakking afvoeren naar verwerken volgens de plaatselijke/regionale/nationale/internationale voorschriften.
Aanvullende informatie
- MIXTURE LIST-Bevat: o-phenylenediamine dihydrochloride