Learn More
Phthalic acid, ACS, 99.5+%, Thermo Scientific Chemicals
46.40 - 152.76
Chemische identificatiekenmerken
CAS 88-99-3
Moleculaire formule C8H6O4
Molecular Weight (g/mol) 166.132
MDL-nummer MFCD00002467
InChI Key XNGIFLGASWRNHJ-UHFFFAOYSA-N
Synoniem 1,2-benzenedicarboxylic acid, benzene-1,2-dicarboxylic acid, o-phthalic acid, o-dicarboxybenzene, o-benzenedicarboxylic acid, pathalic acid, acide phtalique, kyselina ftalova, ortho-phthalic acid, phthalicacid
PubChem CID 1017
ChEBI CHEBI:29069
IUPAC Name phthalic acid
SMILES C1=CC=C(C(=C1)C(=O)O)C(=O)O
Meer specificaties weergeven
Producten 2
Produktcode Merk Aantal Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
Produktcode Merk Aantal Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
11348918
Bekijk documenten
Thermo Scientific Alfa Aesar
041770.22
100 g
46.40
100 gram
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
11338918
Bekijk documenten
Thermo Scientific Alfa Aesar
041770.36
500 g
152.76
500 gram
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Beschrijving
Beschrijving
Phthalic acid is used as an active ingredient in polyesters and alkyd resins. It is also used as plasticizers for polyvinyl chloride and other polymers. It is also useful in the production of anthraquinone, phenolphthalein and phthalocyanine pigments. It serves as an organic reagent in the production of phthalates. It is used to prepare 1,3-cyclohexadiene by reduction using sodium amalgam.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specificatie
Chemische identificatiekenmerken
88-99-3
166.132
XNGIFLGASWRNHJ-UHFFFAOYSA-N
1017
phthalic acid
C8H6O4
MFCD00002467
1,2-benzenedicarboxylic acid, benzene-1,2-dicarboxylic acid, o-phthalic acid, o-dicarboxybenzene, o-benzenedicarboxylic acid, pathalic acid, acide phtalique, kyselina ftalova, ortho-phthalic acid, phthalicacid
CHEBI:29069
C1=CC=C(C(=C1)C(=O)O)C(=O)O
Specificatie
Phthalic acid
205°C (decomposition)
C8H6O4
608199
1,2-benzenedicarboxylic acid, benzene-1,2-dicarboxylic acid, o-phthalic acid, o-dicarboxybenzene, o-benzenedicarboxylic acid, pathalic acid, acide phtalique, kyselina ftalova, ortho-phthalic acid, phthalicacid
XNGIFLGASWRNHJ-UHFFFAOYSA-N
phthalic acid
1017
166.13
ACS
168°C (334°F)
88-99-3
>99.5%
MFCD00002467
14,7371
Soluble in alcohol. Slightly soluble in water,methanol and ether. Insoluble in chloroform.
C1=CC=C(C(=C1)C(=O)O)C(=O)O
166.132
CHEBI:29069
≥99.5%
1.593
Crystalline Powder
Video's
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
GHS H Statement
H315-H319-H335
P261-P264b-P271-P280-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P310-P312-P332+P313-P362-P501c
H315-H318-H335
missing translation for 'einecsNumber' : 201-873-2
missing translation for 'rtecsNumber' : TH9625000
missing translation for 'tsca' : Yes
Recommended Storage : Ambient temperatures
Signalwort
  • Gevaar
Gefahrenkategorie
  • Ernstig oogletsel/oogirritatie Categorie 1
Gefahrenhinweis
  • H318-Veroorzaakt ernstig oogletsel.
Sicherheitshinweis
  • P280-Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oog­bescherming/gelaatsbescherming dragen.
  • P305+P351+P338-BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
  • P310-Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts/ raadplegen.
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Zertifikate
RUO – Research Use Only
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt