Learn More
Phosphorus(V) chloride, 99.99% (metals basis), Thermo Scientific Chemicals
Chemische identificatiekenmerken
CAS 10026-13-8
Moleculaire formule Cl5P
Molecular Weight (g/mol) 208.224
MDL-nummer MFCD00011439
InChI Key UHZYTMXLRWXGPK-UHFFFAOYSA-N
Synoniem phosphorus pentachloride, phosphorus v chloride, pentachlorophosphorane, phosphorane, pentachloro, pcl5, phosphorous pentachloride, phosphorpentachlorid, phosphoric perchloride, phosphorus perchloride, unii-0ex753tydu
PubChem CID 24819
ChEBI CHEBI:30335
IUPAC Name pentachloro-$l^{5}-phosphane
SMILES P(Cl)(Cl)(Cl)(Cl)Cl
Meer specificaties weergeven
Beschrijving
Beschrijving
Phosphorus(V) chloride is used in organic synthesis, chemical reagents and pharmaceutical intermediates.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specificatie
Chemische identificatiekenmerken
10026-13-8
208.224
UHZYTMXLRWXGPK-UHFFFAOYSA-N
24819
pentachloro-$l^{5}-phosphane
Cl5P
MFCD00011439
phosphorus pentachloride, phosphorus v chloride, pentachlorophosphorane, phosphorane, pentachloro, pcl5, phosphorous pentachloride, phosphorpentachlorid, phosphoric perchloride, phosphorus perchloride, unii-0ex753tydu
CHEBI:30335
P(Cl)(Cl)(Cl)(Cl)Cl
Specificatie
Phosphorus(V) chloride
10026-13-8
Solid
Cl5P
phosphorus pentachloride, phosphorus v chloride, pentachlorophosphorane, phosphorane, pentachloro, pcl5, phosphorous pentachloride, phosphorpentachlorid, phosphoric perchloride, phosphorus perchloride, unii-0ex753tydu
UHZYTMXLRWXGPK-UHFFFAOYSA-N
pentachloro-$l^{5}-phosphane
24819
208.24
Moisture sensitive
0.02 hPa at 20°C
162° (sublimation)
Yellow
99.998% (metals basis)
MFCD00011439
Insoluble in water.
P(Cl)(Cl)(Cl)(Cl)Cl
208.224
CHEBI:30335
Pungent
Yellowish crystals
2.114 g/cm3 at 20°C
Video's
Veiligheid en behandeling
Veiligheid en behandeling
Keep container tightly closed and dry. In case of contact with eyes, rinse immediately with plenty of water and seek medical advice. Wear suitable protective clothing, gloves and eye/face protection. In case of accident or if you feel unwell, seek medical advice immediately (show the label where possible).
P260-P264b-P270-P271-P280-P284-P303+P361+P353-P304+P340-P305+P351+P338-P310-P330-P331-P363-P501c
H302-H314-H330-H373
missing translation for 'dotInformation' : DOT Class: 8, Packaging Group: II
missing translation for 'einecsNumber' : 233-060-3
missing translation for 'rtecsNumber' : TB6125000
missing translation for 'tsca' : Yes
Recommended Storage : Ambient temperatures; Store under Nitrogen
Productidentificatie
  • Phosphorus(V) chloride, 99.99% (metals basis)
Signaalwoord
  • Gevaar
Gevarencategorie
  • Acute toxiciteit Categorie 2
  • Acute toxiciteit Categorie 4
  • Huidcorrosie/-irritatie Indeling Categorie 1B
  • Dzia anie toksyczne na narzady docelowe Categorie 2
Gevarenaanduiding
  • H302-Schadelijk bij inslikken.
  • H314-Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.
  • H330-Dodelijk bij inademing.
  • H373-Kan schade aan organen.
  • EUH014-Reageert heftig met water.
  • EUH029-Vormt giftig gas in contact met water.
Veiligheidsmaatregel
  • P280-Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oog­bescherming/gelaatsbescherming dragen.
  • P301+P330+P331-NA INSLIKKEN: de mond spoelen - GEEN braken opwekken.
  • P304+P340-NA INADEMING: de persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen.
  • P305+P351+P338-BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
  • P310-Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts/ raadplegen.
  • P402+P404-Op een droge plaats bewaren. In gesloten verpakking bewaren.
Aanvullende informatie
  • MIXTURE LIST-Bevat: Phosphorus(V) chloride