Learn More
Phosphorus lump, red, Puratronic™, 99.999+% (metals basis), Thermo Scientific Chemicals
CAS: 7723-14-0
Beschrijving
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specificatie
7723-14-0 | |
Solid | |
≥99.999% |
Veiligheid en behandeling
Productidentificatie
Signaalwoord
Gevarencategorie
Gevarenaanduiding
Veiligheidsmaatregel
- rode fosfor
Signaalwoord
- Gevaar
Gevarencategorie
- Ontvlambare vaste stof Categorie 1
- AQUATISCH GEVAAR OP LANGE TERMIJN Categorie 3 voor chronische toxiciteit
Gevarenaanduiding
- H228-Ontvlambare vaste stof.
- H412-Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
Veiligheidsmaatregel
- P210-Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken.
- P280-Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
- P240-Opslag- en opvangreservoir aarden.
- P241-Explosieveilige elektrische/ventilatie-/verlichtings-/ apparatuur gebruiken.
- P370+P378-In geval van brand: blussen met .
- P501-Inhoud/verpakking afvoeren naar .