Learn More
Phosphoric Acid, Multi-Compendial, NF, J.T. Baker™
258.00 - 609.00
Chemische identificatiekenmerken
CAS | 7664-38-2 |
---|---|
Moleculaire formule | H3O4P |
Molecular Weight (g/mol) | 97.994 |
InChI Key | NBIIXXVUZAFLBC-UHFFFAOYSA-N |
Synoniem | orthophosphoric acid, sonac, o-phosphoric acid, phosphorsaeure, acidum phosphoricum, evits, wc-reiniger, acide phosphorique, white, acido fosforico |
PubChem CID | 1004 |
ChEBI | CHEBI:26078 |
IUPAC Name | phosphoric acid |
SMILES | OP(=O)(O)O |
Produktcode | Merk | Aantal | Verpakking | Prijs | Hoeveelheid en beschikbaarheid | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Merk | Aantal | Verpakking | Prijs | Hoeveelheid en beschikbaarheid | ||||
15507804
|
Avantor J.T.Baker
0268-00 |
500 mL | PVC Coated Glass Bottle |
258.00
|
Please sign in to purchase this item. Need a web account? Register with us today! | ||||
15517804
|
Avantor J.T.Baker
0268-03 |
2.5 L | Glass Bottle |
369.00
|
Please sign in to purchase this item. Need a web account? Register with us today! | ||||
14801332
|
Avantor J.T.Baker
0268-05 |
2.5 L | Glass Bottle, Single ship |
609.00
|
Please sign in to purchase this item. Need a web account? Register with us today! | ||||
15527804
|
Avantor J.T.Baker
0268-06 |
4 L | Poly Bottle |
487.00
|
Please sign in to purchase this item. Need a web account? Register with us today! | ||||
Chemische identificatiekenmerken
7664-38-2 | |
97.994 | |
orthophosphoric acid, sonac, o-phosphoric acid, phosphorsaeure, acidum phosphoricum, evits, wc-reiniger, acide phosphorique, white, acido fosforico | |
CHEBI:26078 | |
OP(=O)(O)O |
H3O4P | |
NBIIXXVUZAFLBC-UHFFFAOYSA-N | |
1004 | |
phosphoric acid |
Specificatie
Phosphoric Acid | |
1L = 1.69kg | |
orthophosphoric acid, sonac, o-phosphoric acid, phosphorsaeure, acidum phosphoricum, evits, wc-reiniger, acide phosphorique, white, acido fosforico | |
OP(=O)(O)O | |
97.994 | |
CHEBI:26078 | |
Multi-Compendial/NF |
7664-38-2 | |
H3O4P | |
NBIIXXVUZAFLBC-UHFFFAOYSA-N | |
phosphoric acid | |
1004 | |
98 |
Veiligheid en behandeling
Signaalwoord
Gevarencategorie
Gevarenaanduiding
Veiligheidsmaatregel
- Gevaar
Gevarencategorie
- Acute toxiciteit Categorie 4
- Ernstig oogletsel/oogirritatie Categorie 1
- Huidcorrosie/-irritatie Indeling Categorie 1B
Gevarenaanduiding
- H302-Schadelijk bij inslikken.
- H314-Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.
- H318-Veroorzaakt ernstig oogletsel.
Veiligheidsmaatregel
- P260-Stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel niet inademen.
- P280-Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
- P303+P361+P353-BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Huid met water afspoelen/afdouchen.
- P305+P351+P338-BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
- P310-Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts/ raadplegen.
- P405-Achter slot bewaren.